色谱与质谱最新资讯
色谱分析
质谱分析
行业应用
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
药品审评审批制度改革已经是上升到国家层面的重大决策部署,其中仿制药质量和疗效一致性评价是其中事关民众健康、企业兴衰的重大举措。国务院办公厅2016 年8 号文《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》显示了政府改变现有仿制药评价、审批制度的强大决心,而国家食药监局(CFDA)在2016 年106 号文中首次公示了第一批2018 年底前须完成仿制药一致性评价的289 个品种,涵盖了国家医保药物名录中最常用的药物,预示着仿制药一致性评价的大幕正式拉开! 2018 对每一个仿制药生产企业来说都至关重要!
仿药一致性评价包括药学等效性、生物等效性和治疗等效性。其中生物等效性是仿药一致性评价的核心内容,其定义为同一受试者给予不同厂家的同种药物,药物活性成分经吸收进入体内的程度和速度基本一致。影响药物吸收速度的因素除药物本身的特性以外,还与药物制剂相关,即与药物的辅料组成相关。
采用原研药相同的辅料配方是确保生物等效性的重要环节。但原研药的辅料配方通常难以获得。为了获得原研药辅料配方,需利用分析仪器做配方解析。对于紫外吸收较好的辅料如共聚维酮,可用紫外检测器检测。但药用辅料中还存在大量没有紫外吸收的辅料,如吐温、聚乙二醇(PEG)、羟丙甲纤维素、乳糖、甘露醇等。示差折光检测器(RID)可用于部分弱紫外和无紫外吸收化合物的检测,但RID不兼容梯度洗脱,难以适用于基质十分复杂的药物制剂分析。蒸发光散射检测器(ELSD)可部分弥补RID的不同,兼容梯度洗脱,但ELSD重复性较差、灵敏度较低、线性范围较窄,用于仿药辅料组成的解析时,准确度有待改善。
电雾式检测器(CAD)是一种新型的通用型检测器,具有ELSD兼容梯度洗脱的优势,且具有比ELSD更高的灵敏度、更宽的线性范围、更好的日内和日间重复性和结构响应一致性。本文以某药物(以下简称A药物)的辅料组成解析为例,讲解CAD在原研药辅料解析中的应用。
某原研药物含有乳糖、高取代羟丙甲纤维素、甘露醇和十二烷基硫酸钠等辅料。希望测得其中各成分的含量,且无其他组分的干扰。
(1) 高取代羟丙甲纤维素的含量测定
图1 主药中各辅料对照品色谱图
从上到下依次为十二烷基硫酸钠、高取代羟丙甲纤维素、乳糖、甘露醇、低取代羟丙甲纤维素和高取代羟丙甲纤维素(亚特兰)。
图2 高取代羟丙甲纤维素工作曲线
图3 实际样品测试
从上到下依次为上海某公司、自制样品、德国原研、英国原研(20mg)、英国原研(40 mg)。
(2)乳糖和甘露醇的含量测定
图4 主药中各辅料对照品色谱图
从上到下依次为十二烷基硫酸钠、甘露醇、乳糖、低取代羟丙甲纤维素和高取代羟丙甲纤维素。
图5 乳糖和甘露醇工作曲线
图6 实际样品测试
从上到下依次为上海某公司、自制样品、德国原研、英国原(20mg)、英国原研(40 mg)。
想了解有关赛默飞液相色谱(HPLC和UHPLC)系列产品及各类液相检测器?请直戳液相色谱分析(HPLC和UHPLC)