色谱与质谱最新资讯
色谱分析
质谱分析
行业应用
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
赛默飞DFS高分辨率磁式气质联用仪是业内唯一一台可以配备两台气相色谱仪(Trace 1310)的双聚焦磁式质谱仪。针对大量样品具有无与伦比的灵活性和工作效率。新型DFS高分辨GC/MS系统是分析多溴代和多氯代二噁英类物质的黄金标准仪器,拥有迄今最低的检测限,可靠的结果能经受任何法规考验。
只有高大上的仪器,没有简单优越的解决方案,不是赛默飞的风格,这就带您继续探讨二噁英的检测方法。
色谱柱:二噁英分析专用色谱柱TR-Dioxin 5MS,0.25mm×60m×0.25μm(PN:26AF154P)。
方法条件:
流速:1ml/min,恒流模式
进样口温度:280℃
升温程序:150℃保持3min,以20℃/min升温速率升高到230℃,保持18min,再以5℃/min的升温速率升高到235℃,保持10min,最后以4℃/min的升温速率升高到320℃,保持5min。
进样体积:1ul,
进样方式:不分流进样
MS参数:
传输线温度:280℃
总离子流图
48.05min和48.27min两个峰,6氯代呋喃,和49.35min,49.54min,49.73min.通常需要峰谷10%即可.根据上面这个程序升温可以做到2.5%。如下图红框内的峰:
表现力优秀,性价比出众,高大上的DFS高分辨率磁式气质联用仪,配以二噁英分析专用的TRACE™ GC 色谱柱,希望助各位肩负二噁英检测重任的老师们一臂之力。
想了解更多有关赛默飞气相色谱(GC)及气质联用(GCMS)系列产品?请直戳气相色谱分析和气相色谱质谱分析(GC-MS)。