色谱与质谱最新资讯
色谱分析
质谱分析
行业应用
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
新年的味道还未全部散去,身在分析行业的您也许和小编一样,早已踏上狗年新的征途,或许只是因为成千上万基质复杂的样品正等着您……别急,赛默飞第一时间为您送上新年见面礼:现在您就可以拥有赛默飞全新“永不停歇”的 “气质”和“气质质”,帮您轻松应对高通量和高灵敏度等复杂分析需求。
新年见面礼,赛默飞全新“永不停歇”的“气质”和“气质质”,帮您轻松应对高通量和高灵敏度等复杂分析需求。
出身于 Finnigan 的 ThermoFisher质谱,其行业领先的高灵敏度可以说是尽人皆知,这本身就是源于“永不停歇”的创新。在全新“永不停歇”的ISQ 7000 GC-MS 和TSQ 9000 GC-MS/MS系统中,采用技术领先的最新离子源(AEI)则可获得更高灵敏度。
更高灵敏度帮您轻松应对日益严苛的检测要求,更高灵敏度是质谱高通量分析的保障,且助您 FS/T-SIM 或FS/T-SRM 一针进样同时完成定性和定量分析,也能在定性检测中帮助您发现更多化合物,助您科学研究一臂之力!
2.1 “持续运行,永不停歇”的性能首先源于赛默飞GC-MS系统极佳的稳定性,无需维护离子源,连续进样近千次含复杂基质的样品,数据仍保持极佳稳定性。以带有高灵敏度AEI离子源的TSQ 9000 GC-MS/MS系统为例:
2.2 在您必须面对更换色谱柱或维护质谱离子源时,对于一般气相色谱质谱联用系统,质谱都需要停机,即使操作熟练且没有任何错误发生,也需要4小时以上才能完成。全新“永不停歇”的ISQ 7000 GC-MS 和TSQ 9000 GC-MS/MS系统所具有的NeverVent™技术帮您彻底解决这些难题,质谱无需停机且节省时间:
高稳健性的系统和领先的NeverVent™ 技术是“持续运行,永不停歇” 的保障,这对获得连续稳定可靠的数据及其重要,是您面对成千上万复杂基质样品分析的帮手!赛默飞专利氦气节省模块选项,一瓶氦气可供使用3.5-10年,是GC-MS系统“持续运行,永不停歇”的另一技术保障。
V-Lock:无需卸真空更换色谱柱
“使用便捷,永不停歇”基于硬件和软件多方面支撑,比如我们前面提到的NeverVent™ 技术,结合Trace 1300 GC系列模块化的进样口,使得从进样口的隔垫、衬管、O圈到色谱柱、离子源的维护和更换都及其简单,大大增加了系统的易用性。
系统内置的 SmartTune 功能,以及Timed-SIM、AutoSIM、Timed-SRM、AutoSRM、SIM bridge 、Retention Time Alignment (RTA) 、Deconvolution 、Chromeleon 和TraceFinder操作软件等这些功能强大又操作方便的设计帮助我们在方法开发和系统运行、高通量分析和未知物鉴定时都更快、更方便地获得更可靠的数据结果。
Smart Tue界面:5min内完成Tune
如今时代发展之快,也带动了分析行业标准的不断提高,因此您在购买分析仪器时也可能正在面临经费紧张和仪器扩展性的重重挑战。赛默飞全新 ISQ 7000 GC-MS 和 TSQ 9000 GC-MS/MS系统具有“随时升级,永不停歇”的理想扩展性,都可以从基础级升级到更高性能产品,随时提供您所需要的最适合您的气质联用系统。
而且由于ISQ 7000 GC-MS 和TSQ 9000 GC-MS/MS系统的强大兼容性,直接进样杆DIP/DEP、CI源、Triplus RSH、P&T、TD等可帮您在分析领域大展身手。
Direct Exposure Probe (DEP)
Direct Exposure Probe (DEP)
“永不停歇”的 ISQ 7000 GC-MS 和TSQ 9000 GC-MS/MS气质联用系列产品,是诸多领先技术的传承和“永不停歇”的投资、设计带来的技术革新的综合体现。
想了解更多气质相关产品信息?请直戳 赛默飞气相色谱质谱分析(GC-MS)系列产品。