色谱与质谱最新资讯
色谱分析
质谱分析
行业应用
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
乳糖是存在于大多数哺乳动物乳中的天然二糖,由半乳糖和蔗糖组成。市售的乳糖是由牛乳清生产,乳清是牛奶经提炼出奶酪和酪蛋白后的残留液体。牛奶含4.4%~5.2%的乳糖,而乳糖含量占牛奶中固态物的38%左右。
乳糖以两种端基差向异构体形式存在,即α型和β型,分别为一水合物和无水物。α-乳糖是由过饱和溶液中在93.5℃以下结晶支撑,而β-乳糖则是在高于这个温度时制备。市售的β-乳糖经滚筒干燥器制得。市售的α-乳糖主要是一水合物,但也有另外两种无水α乳糖。乳糖广泛用做片剂和胶囊剂的填充剂或稀释剂,有时也用于冻干产品和婴儿食品配方中。乳糖也用于粉末吸入剂的稀释剂。
乳糖本身具有很高的营养价值,是儿童生长发育的主要营养物质之一,同时为人体的生长发育、新陈代谢、组织的合成,维持正常体温以及体育锻炼、劳动工作等提供大量的热能。但大多数中国人对乳糖不耐受[1](lactose intolerance),见图1,暂且不论因特网上讨论的是基因问题还是传统饮食文化问题,事实上服用以乳糖为辅料的药物还是会带来潜在风险,临床表现常见于肠道乳糖酶缺乏的人群,乳糖不能被消化,可能出现腹腔痉挛、腹泻、腹胀和肠胃气胀等临床症状。因此在各种用途中,乳糖加入的含量高低、与其它配比的比例,就显得尤为重要。
图1 乳糖不耐受分布图
根据市场热点及企业切实需求,同时参照国家食品标准方法和2015药典的方法,赛默飞在江苏省食品药品监督检验研究院袁耀佐主任带领下,一起改进与创新设计了乳糖的分析方法。
本方法采用赛默飞独有的通用型检测器-电雾式检测器作为检测手段,采用市面上柱流失较低的聚合物基质氨基柱作为分离手段,得到了很好的效果。
具体方法如下:采用Asahipak NH2P-50 4E色谱柱(4.6×250 mm,5 µm),柱温30℃,流动相为乙腈-水(75:25),流速1.0 mL·min-1,电雾式检测器( Charged Aerosol Detector,CAD)
参数分别为:雾化温度35 ℃,采样频率10 Hz,PFV参数1.15。
结果:乳糖与相邻杂质以及各杂质峰间的分离均良好;乳糖在1.0~100.4 μg·mL-1范围内线性关系良好(r 为0.999);方法检测限(S/N=3)为8.03 ng,定量限(S/N=10)为20.08 ng;进样精密度RSD为1.11%;重复性RSD为0.90%;色谱柱在连续进样超过300次后,柱效没有明显降低。
图2 半乳糖、葡萄糖、乳果糖、蔗糖和乳糖分子结构式
图3 系统适用性溶液(A)、空白溶剂(B)高效液相色谱图1:半乳糖(galactose)2:葡萄糖(glucose)3:乳果糖(lactulose)4:蔗糖(sucrose)5:乳糖(lactose)
结论
所建方法灵敏度明显优于现行方法,选用的色谱柱耐用性明显提高,弥补了现有国内外药典中乳糖的含量和有关物质测定方法的不足,可作为乳糖质量控制新方法。
参考文献
[1] R.C.罗,P.J.舍斯基,P.J.韦勒.药用辅料手册[M].北京:化学工业出版社,2005,第380页.
[2] 孙亚飞,赵恂,袁耀佐,等. HPLC-CAD法测定乳糖含量及有关物质[J],药物分析杂志,2018
想了解更多液质相关产品信息?请直戳 赛默飞液相色谱质谱分析产品。
— 本文部分图片来自网络。