色谱与质谱最新资讯
色谱分析
质谱分析
行业应用
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
第17届离子色谱学术报告会现场
2018 年 4 月 15 日 — 4 月 19 日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会离子色谱专业委员会主办,武昌理工学院承办的“第十七届全国离子色谱学术报告会暨第六届离子色谱专业委员会会员大会”在湖北省武汉市隆重召开。
赛默飞作为离子色谱的世界领导者,携顶级离子色谱仪和前沿的应用方案隆重参会。就离子色谱及相关技术领域的新成就、新进展进行了学术交流和专题讨论。
下面让大家跟着飞飞的脚步一起回顾此次盛会的精彩瞬间。
全新多功能高压离子色谱系统 ICS-6000 ,作为一款顶级色谱系统,专为那些想要扩展离子分析领域的用户设计,满足日常分析及研究人员对仪器操作便利性、灵活性、耐用性和快速分析的性能要求。
新品亮点和创新点
报告一:易络合离子的分析
报告人:钟新林 赛默飞应用经理
很多阴离子有络合效应,可以和过渡金属形成络合离子。新形成的络合离子和原离子的保留行为会有明显的差异,导致无法检测等可能。例如血液样品要检测氰根、草甘膦、百草枯等易络合离子,一直是个难题。赛默飞应用根据离子性质和络合特性,可以使用酸蒸馏、在线氢柱、络合拮抗剂或者直接检测络合物的方式对离子进行分析。本报告详解了易络合离子的前处理和分析手段,使难题不再难!
报告二:IC-MS 联用在糖型分析中的应用
报告人:韩春霞 赛默飞应用主管
糖蛋白药物在疾病的控制、治疗中发挥着重要的作用,而糖蛋白的糖基化是一种最复杂的翻译后修饰,聚糖的结构对于糖蛋白类药物的疗效、安全和稳定性具有最显著的影响,法规规定必须对聚糖进行全面分析。由于聚糖结构的复杂性,没有一种单一的分析技术能够提供所有信息。本报告将详细介绍离子色谱与高分辨质谱联用,对 N-聚糖和 O-聚糖进行分离和定性、定量的分析应用。
报告三:高纯化工品离子杂质分析技术
报告人:郑洪国 赛默飞高级应用工程师
离子杂质是高纯化工品品质的重要指标,一定程度上左右着中下游产业的工艺及产品品质。但由于样品基质和痕量离子杂质之间的浓度差通常超过 100000:1,是现有分析技术的巨大挑战。本报告将概览现有离子色谱技术对离子杂质这一难题的解决方案。
报告四:全新一代多功能高压离子色谱系统 ICS-6000 介绍
报告人:胡忠阳 赛默飞市场经理
Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-6000 HPIC™ 系统作为一款真正模块化、配置灵活性极高的智能色谱系统,可在高达 5000 psi 的压力下运行,并获得一致可靠的结果,专为那些想要扩展离子分析领域的用户设计。报告介绍了 ICS-6000 的技术创新和特点,带来全新的客户体验。
在此次盛会上,赛默飞向与会嘉宾全面展示离子色谱解决方案,得到现场极大的关注。
会议现场,更有精彩互动游戏-寻找新品ICS-6000,考考您的眼力和手指的灵活性,现场嘉宾热情积极的参与,让科学更有趣。
本次盛会,赛默飞除了大会报告外,还为大家带来了10+海报来展示更多前沿解决方案。
1975 年赛默飞推出了世界上第一台商品化离子色谱仪;
2013 年又引领离子色谱全面进入了高压离子色谱时代。
我们在致力于离子色谱技术研究和创新已经40余年,同时也注重应用方案的开发和探索,从而确保客户能够获得最优秀的离子色谱解决方案。
赛默飞所取得的成绩和发展离不开各位老师的帮助和支持,值此第17届全国离子色谱学术报告会召开之际,我们特举行欢迎晚宴来感谢大家对赛默飞一如既往的支持。
新品上市,全新应用,赛默飞作为业界领导者,秉承传承与创新的理念,从未停止前行的脚步。在未来的日子里,我们将继续努力推动离子色谱行业的发展,充当您值得信赖的顾问,并提供您所需要的服务和支持。
想了解更多相关产品信息?请直戳 赛默飞离子色谱分析产品。