色谱与质谱最新资讯
色谱分析
质谱分析
行业应用
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
“五一”小长假就要到了,各位实验猿们倒数着日子,默默地问自己一句:样品都做完了吗? 检测结果都满意吗?还需要五一加班做实验吗?天啊,请赐我一台万能机器救救我吧!
别急,万能的飞飞来了,飞飞为您带来分析时间减半、效率加倍、提高样品通量、扩展样品信息的超高效液相色谱新品Thermo Scientific™ Vanquish Duo UHPLC 系统。
2018年4月15日,赛默飞于第十二届科学仪器发展年会隆重发布高通量系列新品 Thermo Scientific™ Vanquish Duo UHPLC 系统。
足智Duo谋,智慧点亮勤恳
—— 新品必杀技(必读)
Vanquish Duo UHPLC 系统整合串联LC及LC-MS、双LC系统、反梯度提高灵敏度三个工作流程,及两套独立的流路于一套液相系统中,可以达到同时运行两套分析系统,提高分析效率100%。
并结合39项全新专利技术,继承 Vanquish 平台在仪器性能、耐用性和易用性上的所有优势,更为您提高分析效率、增大运行时间、扩展样品信息以及加快投资回报。
且听飞飞道来具体是哪三个工作流程如此厉害!
1、串联 LC 或 LC-MS应用
—— 最大程度地提高了检测器的利用率
梯度分离通常用于 LC 或 LC-MS。色谱柱清洗和重新平衡耗费时间长从而降低了总体样品通量。串联 LC或 LC-MS 的 Vanquish Duo 系统通过以下方式消除了这些限制并提高了分析效率:
省去柱子清洗和平衡时间,这样的 UHPLC 你心动吗?别急,还有。
2、双 LC 应用
—— 获得双倍分析通量或更详细样品信息
双 LC 的 Vanquish Duo 系统可在一台仪器上同时运行相同或不同的方法,从而提高了分析通量并扩展了样品信息,同时最大限度地提高了分析效率和性能。
双 LC 的独特 Vanquish Duo 系统将:
双倍分析通量,分析时间减半,五一小长假妥妥的啦!还想高质量完成任务?没问题!
3、反梯度应用
—— 提高定量分析水平,获取更多未知化合物信息
梯度分析作为液相色谱分析利器,但梯度前半部分水含量过高,导致质谱检测雾化效果差而影响灵敏度;梯度后半部分有机溶剂增高,导致紫外检测基线抬高也降低检测灵敏性。怎么办?
Vanquish Duo UHPLC 的反梯度功能,将流动相始终保持在您所期望的比例,增大雾化程度,保持基线平稳,从而提高灵敏度降低干扰。尤其搭配赛默飞独有的电雾式检测器CAD,提供超级一致的分析物检测结果,达到一测多评甚至一测全评的超级定量能力。
Vanquish 系列液相色谱专为分析而生,我们致力于更高效、更稳定地实现您的分析愿望。全新的 Vanquish Duo 集三个工作流程、两套独立的流路于一套液相系统中,非凡生产力让您时刻与众不同,事半功倍!
期待您参加赛默飞五月新品巡演,届时我们的技术专家将和您一起探讨非凡的 Vanquish Duo UHPLC 系统!
想了解更多相关产品信息?请直戳 液相色谱分析 产品。