色谱与质谱最新资讯
色谱分析
质谱分析
行业应用
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
近日,第17届第十七届全国离子色谱学术报告会在武昌理工学院举行,有来自中外高校、科研院所、石油化工等单位的180多位离子色谱专家学者开展离子色谱及相关技术领域新技术交流和专题研讨。
大会期间,赛默飞全新多功能高压离子色谱系统 ICS-6000 耀世登场。作为一款专为扩展离子分析领域的顶级色谱系统,其卓越的便利性、灵活性、耐用性吸引了现场客户的广泛关注。
ICS-6000 在现场的广受欢迎更是吸引了央视记者的关注,戳视频一览赛默飞离子色谱的风采。
「离子色谱是一项分析阴阳离子的一种液相色谱方法,目前已被广泛应用于食品、环境、矿产品的检测领域当中。」
赛默飞应用经理钟新林先生向众多感兴趣的专家介绍 ICS-6000
自1975年赛默飞推出了世界上第一台商品化离子色谱仪以来,我们致力于离子色谱技术研究和创新已经40余年,确保客户能够获得最优秀的离子色谱解决方案。
在该报道中,ISO国际标准制定组专家使用赛默飞离子色谱进行测试的身影背后是无数赛默飞人对离子色谱技术领域的不懈坚持。
ISO 国际标准制定组专家使用赛默飞离子色谱仪进行测试
央视新闻向来秉持 “实事求是,一事一议,短小精悍” 的方针,30s 的新闻中浓缩着对赛默飞品牌的高度信任,是赛默飞奉行使命“携手客户,让世界更健康、更清洁、更安全”的多年积累。骄傲之情溢于言表,但更多的是 ICS-6000,实至名归!
温故而知新,为何 ICS-6000 能引起业内的如此关注呢?
Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-6000 HPIC 高压离子色谱系统
其强大的系统设计可在高达 5000 psi 的压力下运行,并获得一致可靠的结果。
从用于痕量分析的二维离子色谱分析技术到用于复杂碳水化合物分析的高性能阴离子交换色谱–脉冲安培检测。比如在进行痕量分析时,当存在高浓度干扰基质离子时,二维 IC 分析技术尤为重要,其提高了选择性并增强了信号,而不需要进行复杂的样品制备。 HPAE-PAD 可以分析从单糖到低聚糖的碳水化合物,并且可以轻松与 MS 仪器联用。
将 MS 加入离子分析工作流,优势十分明显, 在生命科学领域越来越多的被采用,如代谢组学、糖蛋白研究等
想了解更多相关产品信息?请直戳 离子色谱分析 产品。