色谱与质谱最新资讯
色谱分析
质谱分析
行业应用
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
日前,中国环境监测总站发布通知,将对各地方大气颗粒物来源源解析能力情况开展摸底工作。
为了准确分析污染物、及时解析污染源,从而实现有效监管,此次摸底涉及多种颗粒物化学成分分析(无机元素、OC/EC、阴阳离子、硅元素、多环芳烃、左旋葡聚糖类等)。那不同的成分分别代表什么意义呢?
今天飞飞先来解释在这次通知中被点名的特殊有机物 — 左旋葡聚糖(LGA)。
左旋葡聚糖(1,6-脱水-β-D-吡喃葡萄糖),是纤维素在高温条件下快速裂解的产物,可占生成产物的 40%。甘露聚糖和半乳聚糖为其异构体,因此大气颗粒中的左旋葡聚糖就成为生物质燃烧的重要特征物质。
而生物质燃烧,主要就是森林火灾或者秸秆焚烧等原因。特别在秋冬季节,生物质燃烧在中国北方区域,成为雾霾的主要原因。各地政府相继启动了禁烧令,但是偷烧秸秆的情况仍屡见不鲜。明确的来源解析可以为追踪违法者提供支持。
通常,气相色谱—质谱联用技术是检测大气颗粒物中该脱水糖类有机示踪物的主要手段。但该方法需要对样品进行前处理和衍生化反应,而这种衍生是可逆反应,衍生无法彻底,而导致反应重复性低,结果偏差大,且检测灵敏度有限。
针对此情况,赛默飞开发了高效阴离子交换色谱-脉冲安培检测法测定大气颗粒物中糖和糖醇的解决方案,无需衍生,直接进样,灵敏度可以达到 μg/L 级别,成为左旋葡聚糖和其他大气中糖和糖醇检测的首选方法。
图2 大气颗粒物中的糖类物质分析
大气颗粒物中除了糖类成分,还包括无机元素、阴阳离子(含有机酸、有机胺)、多环芳烃、VOC等成分。每一个成分都有来源解析的意义,飞飞将会陆续讲解。
大气颗粒物源解析,有助于政府监管部门对空气污染进行精细化管理,精准控制污染源,此项工作意义深远,赛默飞离子色谱是您不可多得的科研助手。赛默飞愿为守护蓝天白云贡献一份力量!
2018年,赛默飞推陈出新,全面创新的Dionex™ ICS-6000 HPIC高压离子色谱系统耀世登场,我们不断创新努力为客户实验室提供支持,充当值得信赖的顾问,并提供客户所需要的服务和支持。
想了解更多相关产品信息?请直戳赛默飞 离子色谱分析 产品。