色谱与质谱最新资讯
色谱分析
质谱分析
行业应用
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》,《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》等两项国家环境质量标准自2018年8月1日起实施。土壤大会战重整战鼓。
其实自2016年5月国务院发布“土壤污染防治行动计划”以来,与土壤污染大决战的号角已正式吹响,充分掌握土壤污染状况被置为第一要务。同年年底,环保部公布全国土壤详查实验室筛选技术规定,随即,各省纷纷启动了本省域内的土壤详查工程。
【客户痛点】
样品前处理是实验室工作流程中最关键的步骤。60%以上的误差出现在此阶段,通常被视为整个检测流程中最难驾驭的阶段;
土壤普查或详查工程,很大一部分指标为有机污染物检测,土壤样品前处理任务繁重;
传统索氏提取技术耗时过长,甚至高达 48 小时/样品,溶剂消耗量也比较大;
传统方法,需要人工操作介入程序过多,自动化程度低。
【经典案例】
山西省某单位正是承担省内土壤污染状况详查任务的主要单位之一。随着详查工作的展开,大量的土壤样品源源不断的送到该单位,尽管实验室已有一台ASE在进行高通量的提取,但后续传统的浓缩方案(旋转蒸发)仍然使操作人员感到力不从心,在日样品量约150个(峰值时高达200个)的情况下,无法按时完成分析任务,且造成大量样品堆积。
赛默飞驻地销售工作师在回访客户时了解到这一情况后,力荐客户尝试Rocket™ 高通量蒸发器以解燃眉之急:作为 ASE快速溶剂萃取仪的黄金搭档,Rocket 蒸发器可同时处理18个ASE收集瓶(无需要样品溶液转移),强大离心功能可避免溶剂暴沸、消除交叉污染,浓缩终点检测AutoStop功能可实现真正的自动操作功能,无需照看
经过积极协调、统筹安排各项工作,demo机很快抵达实验室现场并运转起来。在ASE快速溶剂萃取仪和Rocket蒸发器的全自动高通量样品前处量平台支持下,客户样品处理能力由原来日间仅数十个样品迅猛上升到两百多个,即使是应付最高峰时的样品量也不在话下,最后顺利地完成了土壤详查测试工作。
赛默飞销售工程师再次回访客户时,Rocket的实际操作工程师对高效全自动系统带来的效率提升赞叹不已,“用过了,才知道Rocket蒸发器真是好啊!”
【Rocket大法好】
01
样品处理通量高
土壤详查项目不同于以往一般实验室日常检测,150个样品左右/天,对实验室处理效率是一个很大的挑战。Rocket 可以30min平行处理18个ASE样品,且直接浓缩至2mL GC小瓶,无需对萃取液进行转移。1台Rocket的效率相当于20套旋蒸的效率。
02
稳定性高
18个60ml的ASE收集瓶批量转入Rocket蒸发器后(无需转移,省去大量的清洗旋转蒸发瓶的工作量),将程序设定为半小时,会自动批量得到1-2 ml的浓缩液,批次间十分稳定,后续可以直接上固相萃取小柱进行净化,无人看护十分便利。而传统的旋转蒸发方式且不仅效率低下,还需要专人在旁边守着直到浓缩完成。否则溶液蒸干会导致回收率偏低。
03
回收率高
比如土壤中多环芳烃的检测项目,无论高沸点成份还是低沸点成份的回收率均在标准范围内。若是因为样品平行蒸发结果忽高忽低不一致,导致无法进行后续分析,实在可惜。
点击阅读原文,即可参与自测“土壤新标实施,你的检测遇到难题了吗?”更多ASE-Rocket革命性样品前处理方案等你来翻牌! 想了解更多相关产品信息?请直戳赛默飞(ASE快速溶剂萃取仪)和(Rocket蒸发器) 产品。