可靠、恒定的温度
- 加热模块
- 带或不带搅拌功能
- 单或三模块版本
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
在单一系统中进行加热、搅拌和蒸发,以便可靠而轻松地实现衍生化和其他小规模反应的完整解决方案。Thermo Scientific Reacti-Therm 样品衍生化系统可辅助气相色谱 (GC) 样品制备,而此类制备通常包括硅烷化、烷基化和酰化等小规模衍生化反应。
该系统包括 Thermo Scientific Reacti-Therm 加热/搅拌模块,用于样品的均匀干燥加热,可结合 Reacti-Vap 蒸发器使用,以同时或单独输送加压气体。