The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Thermo Scientific Transcend TLX 系统搭载 TurboFlow 技术,可快速净化复杂基质,加快在线样品制备、降低实验室成本并提升数据质量。这些系统融合色谱技术进行在线样品净化,可改善 LC-MS 检测、减轻人力作业并提高生产率,同时借助新增的系统通道容量将通量提升高达 400%。Thermo Scientific Aria MX 软件支持轻松设置方法,进行多项系统排程。
在线样品净化可较大限度避免人工样品制备,方便样品直接进样 LC-MS 系统,适于处理血浆和尿液等复杂样品基质,节省时间。
多通道技术无需进行新方法开发,即可利用单台仪器将通量提高两到四倍,加速实验室产出和创收。
可在 Thermo Scientific TriPlus RSI 自动进样器上新增一个冷却柜,将样品容量从6块96或384孔板扩展至12块,从而提高通量。
Thermo Scientific Aria MX 软件可管理和控制泵运行、阀切换、清洁和梯度。在支持快速方法开发和多批次样品运行的同时,可同时管理多个通道上的多种 LC-MS 方法。Aria MX 软件与 Thermo Scientific XCalibur 或 TraceFinder 软件兼容。
我们的多通道液相色谱系统专为 LC-MS 设计,可使用一台质谱仪运行两项同种或不同种应用。两个通道可交错运行 LC-MS 分析,确保质谱仪从不空闲。下图展示了在 Transcend TurboFlow TLX UHPLC 系统上运行两种不同应用时产生的 MS 信号。
通过对两个通道智能排程,在色谱柱再平衡期间运行另一分析,较大限度提高 MS 利用率。
下表概述了标准配置 Transcend TurboFlow TLX UHPLC 系统 的规格。并未列出全部规格。 规格可能因所选的特定 系统 组件 而异。 有关更多信息,请参阅详细的组件规格 。
类别 | Transcend TurboFlow TLX UHPLC 系统 |
系统压力,上限值 | 1000 bar |
流速范围 | 0-8 mL/min |
泵选项(默认延迟体积) | 二元 (100 µL) 四元 (379 µL) |
生物兼容 | 是 |
pH 范围 | 2–12,氯化物浓度高达 1 mol/L |
系统设计 | 模块化 |
兼容触摸屏用户界面显示屏(可选) | 否 |
兼容溶剂监测系统(可选) | 否 |
自定义梯度延迟体积,简化方法转移 | 否 |
SmartInject 技术可大幅提高进样精度、延长色谱柱寿命 | 否 |
进样体积范围 | 标准:0.01-100 µL 可选:高达 10,000 µL |
样品冷却 | 是 |
样品容量(标准型) 基于外径 12 mm 标准样品瓶 (≤ 1.5 mL) | 6个瓶架,每个瓶架可容纳54个样品瓶 |
提供 进样器 扩展选项 (选配) | 是,通过抽屉 |
恒温柱温箱 | 是 可选套筒加热器 |
柱温箱预热器 | 不可用 |
柱温箱柱后冷却器 | 不可用 |
兼容的检测器 | 质谱仪 |
标准型Transcend TurboFlow TLXUHPLC系统由以下组件组成 。 有关各个组件的更多详情 ,请下载相应的规格表。
Transcend TLX-1 | Transcend TLX-2 | Transcend TLX-4 | |
泵
| 和 | 和 | 和 |
自动进样器
| Triplus RSI | ||
扩大样品容量(可选)
| 3或6抽屉冷却柜 (可选) | ||
流路切换
| 3阀接口模块 | 6阀接口模块 | 10阀接口模块 |
检测器
| 1台质谱仪 |
仅供研究使用。不可用于诊断程序。