The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Thermo Scientific Vanquish Duo UHPLC 系统特有双分流进样器和两个泵(作为单独模块或组合在双泵中),可获得双倍分析通量或更详细的样品信息。Vanquish Duo UHPLC 系统与单台仪器具有相同的占地面积但包含两套流路,可在一台仪器上同时运行两种相同或不同的方法,从而提高实验室生产率、增加样品信息并改善总体投资回报。
Vanquish Duo UHPLC 提供两套独立流路,连接两种检测器。这种独特系统让您可以在一个系统上运行两种相同或不同的分析方法,从而将通量加倍、加快方法开发并扩展样品表征信息。
采用多种方法或色谱柱化学品分析同一组样品,同时减少样品制备时间和成本并获得更多样品信息,实现更快的生物制药表征,或同步的 API 定量和药物杂质分析。
Thermo Scientific Vanquish 双分流进样器在一个外壳内结合两个进样装置,从而形成两个单独控制的通道。此外,Thermo Scientific Vanquish 双泵具有两个内置独立三元泵,可节省购买成本并降低系统高度。
提供多种检测选项,确保您可在分离过程收集尽可能多的信息。所有检测器均提供出色的灵敏度,包括二极管阵列、荧光或通过电雾式检测对无发色团物质进行的无标记检测。
生物兼容的 Vanquish Duo UHPLC 系统流路配备了 Thermo Scientific Viper 手拧接头,可支持接近零死体积的连接、更尖锐的峰形和免用工具的设置。
Vanquish Duo 系统无缝集成 Thermo Scientific Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS),提供出色的合规工具、联网、自动化和数据处理功能。
Vanquish Duo UHPLC 系统使您可以同时运行两种相同或不同的测定方法。
下图表示在 Vanquish Duo 系统上同时运行两种不同的测定方法时,相比在传统单通道 HPLC 系统上运行两种相同的测定方法时所节省的时间。
下表概述了标准配置 Vanquish Duo UHPLC 系统的规格。实际规格因具体的系统组件而异。您的规格可能因系统组件而异。 有关系统组件的规格表,请参阅下文组件规格部分。
类别 | Vanquish Duo UHPLC 系统 |
---|---|
系统压力,上限值 | 1000 或 1500 bar,具体取决于配置 |
泵选择 (默认梯度延迟体积) | 二元(35或 200 µL) 四元 (679 µL) 双泵 (679 µL) 延迟体积取决于所选的泵 |
生物兼容 | 是 |
pH 范围 | 2–12,氯化物浓度高达 1 mol/L |
系统设计 | 模块化 |
兼容触摸屏用户界面显示屏(可选) | 是,取决于系统配置 |
兼容溶剂监测系统(可选) | 是,取决于系统配置 |
自定义梯度延迟体积,简化方法传输 | 是,通过计量设备 |
SmartInject 技术可较大限度提高进样精度、延长色谱柱寿命 | 是 |
进样体积范围 | 标准:0.01-25 µL 可选:0.01-100 µL |
样品冷却 | 是,4-40°C |
样品容量(标准型) | 4个瓶架,每个瓶架可容纳54个样品瓶 (≤ 1.5 mL) ,还可提供其他瓶架形式 转盘容量增加12个外径 22.5 mm 样品瓶 (≤ 10 mL) |
提供进样器扩展选项(可选) | 是,通过 Vanquish 加载器 |
柱温箱 恒温 | 是,5-120°C |
柱温箱预热器 | 主动和被动式 |
柱温箱柱后冷却器 | 是 |
兼容的 检测器 | Vanquish 电雾式检测器 Vanquish 二极管阵列检测器 Vanquish 荧光检测器 Vanquish 多波长检测器 Vanquish 可变波长检测器 示差折光检测器 质谱仪 |
Vanquish Duo UHPLC 系统由以下组件组成, 详情如下。
Vanquish Horizon Duo UHPLC 系统 | Vanquish Flex Duo UHPLC 系统 | |
泵
| 2 Vanquish 二元泵 H | 2 Vanquish 二元泵 F 或 2 Vanquish 四元泵 F 或 1 Vanquish 双泵 F |
自动进样器
| Vanquish 双针分流进样器 HT | Vanquish 双针分流进样器 FT |
扩大样品容量(可选)
| Vanquish 加载器 (可选) | |
柱温箱
| Vanquish 柱温箱 H | |
近乎零死体积系统连接
| Viper UHPLC 接头套件 | |
检测器
| 2个检测器 |
仅供研究使用。不可用于诊断程序。