适用于反梯度Vanquish Duo UHPLC高效液相色谱系统
使用电雾式检测实现一致的分析物响应,能够提高实验室定量检测能力。
适用于反梯度的 Vanquish Duo HPLC 和 UHPLC 液相色谱系统
使用适用于反梯度的 Thermo Scientific Vanquish Duo HPLC 和 UHPLC 液相色谱系统提高实验室定量检测能力,利用独特的通用电雾式检测,在即使缺乏参考标准品的情况下对所有非挥发性及半挥发性化合物进行一致的定量检测。
反梯度液相色谱系统产品优势
通用检测
适用于反梯度的 Vanquish Duo液相色谱系统使用独特的多功能电雾式检测器 (CAD)。从小分子到生物分子、食品和饮料、特种化学品或聚合物,该通用检测器可灵敏测定各种非挥发性和半挥发性化合物。
一致的梯度洗脱响应
改变梯度洗脱的有机成分会导致分析物响应波动。     柱后应用反梯度补偿可消除此效应,确保进入检测器的洗脱液依旧具有相同的溶剂成分——无论在梯度分离过程中是否有化合物洗脱。          
无需标准品即可定量
一致的检测器响应意味着:即使缺乏特定化合物的单独标准品,仍可对未知物质进行定量。 
简化方法设置
Thermo Scientific Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS) 将所有系统体积均考虑在内,并可自动计算所有所需参数,让您可以轻松应用反梯度。
轻松、可靠且无需工具的连接
适用于反梯度的 Vanquish Duo HPLC 和 UHPLC 系统流路配有 Thermo Scientific Viper 手拧接头,支持接近零死体积的连接、更锐利的峰形和免用工具的设置。
CDS 软件
Vanquish Duo 系统可无缝集成我们的 Thermo Scientific Chromeleon CDS 软件,提供出色的合规工具、联网、自动化和数据处理功能。      
什么是反梯度液相色谱系统?
反梯度液相色谱系统可通过通用电雾式检测,对所有非挥发性和半挥发性化合物进行一致的定量。
下图展示了反梯度应用原理以及各种有机成分对检测器响应的影响。
相对于标准液相色谱,反梯度法新增了梯度反向步骤,因此产生的洗脱液成分一致。
定量回收未知化合物
对于梯度分离,利用 CAD 定量回收未知化合物的较佳方法是使用反梯度法洗脱条件。采用标准 CAD 时,定量回收率取决于有机物含量。紫外线检测的回收率取决于分析物的吸光系数。
反梯度液相色谱系统视频讲解
反梯度液相色谱系统规格
下表概述了适用于反梯度的 Vanquish Duo HPLC 和 UHPLC 系统标准配置的规格。并未列出全部规格。系统规格可能因组件而异。各系统组件的规格表请见下文组件规格部分。
类别适用于反梯度的 Vanquish Duo HPLC 和 UHPLC 系统
系统压力,上限值700、1000或 1500 bar,具体取决于系统配置
流速范围0-5、5-8、0-10 mL/min,具体取决于系统配置
泵选项(默认梯度延迟体积)
二元(35、200或 400 µL)
四元 (679 µL)
双泵 (679 µL)
延迟体积取决于所选的泵
生物兼容是,取决于系统配置
pH 范围
2–12,氯化物浓度高达 1 mol/L
系统设计模块化
兼容触摸屏用户界面显示屏(可选)是,取决于系统配置
兼容溶剂监测系统(可选)是,取决于系统配置
自定义梯度延迟体积,简化方法传输是,取决于系统配置
SmartInject 技术可大幅提高进样精度、延长色谱柱寿命
进样体积范围
标准:高达 0.01-25 或 0.01-100 µL (Vanquish Flex/Vanquish Horizon) 
可选:高达 0.01-100 或 0.01-1000 µL (Vanquish Core) 
取决于系统配置
样品冷却是,4-40°C 
取决于所选进样器
样品容量(标准型)
基于外径 12 mm 标准样品瓶
(≤ 1.5 mL)
4个瓶架,每个瓶架可容纳54个样品瓶 (≤ 1.5mL),还可提供其他瓶架形式
转盘容量增加12个外径 22.5 mm 样品瓶 (≤ 10 mL)
提供进样器扩展选项(可选)是,通过 Vanquish 加载器
恒温柱温箱
是,5-120°C,具体取决于系统配置
静止空气和强制通风
柱温箱预热器
主动和被动式
取决于系统配置
柱温箱柱后冷却器
取决于所选柱温箱
检测器选择
Vanquish 电雾式检测器
可选附加检测器:
Vanquish 二极管阵列检测器
Vanquish 多波长检测器
Vanquish 可变波长检测器
反梯度液相色谱系统组件规格
适用于反梯度  LC  的标准型  Vanquish  Duo  HPLC 和  UHPLC  系统由以下组件组成。 更多详情请见下文。
  适用于反梯度的 Vanquish Horizon Duo UHPLC适用于反梯度的 Vanquish Flex Duo UHPLC适用于反梯度的 Vanquish Core Duo HPLC 
下载规格表
Vanquish 二元泵 HVanquish 二元泵 F 
或 
Vanquish 四元泵 F 
或 
Vanquish 双泵 F
Vanquish 二元泵 C/CN 
或 
Vanquish 四元泵 C/CN 
或 
Vanquish 双泵 C/CN
自动进样器
下载规格表
Vanquish 分流进样器 HTVanquish 分流进样器 FTVanquish 分流进样器 C 
或 
Vanquish 分流进样器 CT
扩大样品容量(可选)
下载规格表
Vanquish 加载器  
(可选)
柱温箱
下载规格表
Vanquish 柱温箱 HVanquish 柱温箱 C
近乎零死体积系统连接
下载规格表
Viper UHPLC 接头套件
检测器
电雾式检测器
有关其他检测器,请访问 我们的 HPLC 和 UHPLC 检测器页面
使用我们的分步配置程序配置理想的HPLC或UHPLC系统
仅供研究使用。不可用于诊断程序。