The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
适用于高效液相色谱串联质谱 LC 或 LC-MS 的 Thermo Scientific Vanquish Duo HPLC 和 UHPLC 系统可提高任意 LC 或 LC-MS 分析的样品处理量。这些系统通过第二个泵和智能色谱柱切换,省却梯度洗脱中的色谱柱平衡时间,从而提高样品处理量、较大限度扩大检测器产出。
高效液相色谱串联质谱系统通过使用专用的再平衡泵和第二色谱柱,消除色谱柱再平衡时间以及质谱仪或 LC 检测器空闲时间。用户可将通量平均提高 40%,从而提高实验室产出和创收。
在再平衡过程中,通过先进的色谱柱清洗程序减少色谱柱残留,同时不影响通量。
借助 Thermo Scientific Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS) 向导,轻松将原梯度方法转换为串联 LC 工作流程。只需输入您的标准梯度,CDS 随即自动计算所有所需参数并提供合规的数据处理,即使 LC-MS 仪器也同样适用。
提供多种检测选项,确保您可在分离过程收集尽可能多的信息。所有检测器选项均可提供优异的灵敏度,包括二极管阵列、荧光或通过电雾式检测对无发色团物质进行的无标记检测。
适用于串联 LC 或 LC-MS 的 Vanquish Duo HPLC 和 UHPLC 系统系统配有 Thermo Scientific Viper 手拧接头,支持接近零死体积的连接、更锐利的峰形和免用工具的设置。
Vanquish Duo 系统可无缝集成我们的 Thermo Scientific Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS) 软件,提供出色的合规工具、联网、自动化和数据处理功能。
高效液相色谱串联质谱LC或LC-MS系统引入了第二个泵和智能色谱柱切换功能,能够尽量提升检测器利用率,弥补因色谱柱再平衡而损失的时间。
下图比较了串联 LC 或 LC-MS 系统和传统单通道 HPLC 系统上运行同一组检测所需时间,指明了省时之处。
下表概述了适用于高效液相色谱串联质谱LC或LC-MS系统的 Vanquish Duo HPLC 和 UHPLC 系统标准配置的规格。并未列出全部规格。您的规格可能因系统组件而异。有关系统组件的规格表,请参阅下文组件规格部分。
类别 | 适用于串联 LC 或 LC-MS 的 Vanquish Duo HPLC 和 UHPLC 系统 |
系统压力,上限值 | 700、1000或 1500 bar,具体取决于系统配置 |
流速范围,上限值 | 0–5、0-8 或 0-10 mL/min,具体取决于所选的泵 |
泵选项(默认梯度延迟体积) | 二元(35、200或 400 µL) 四元 (679 µL) 双泵 (679 µL) 延迟体积取决于所选的泵 |
生物兼容 | 是,取决于系统配置 |
pH 范围 | 2–12,氯化物浓度高达 1 mol/L |
系统设计 | 模块化 |
兼容触摸屏用户界面显示屏(可选) | 是,取决于系统配置 |
兼容溶剂监测系统(可选) | 是,取决于系统配置 |
自定义梯度延迟体积,简化方法传输 | 是,取决于系统配置 |
SmartInject 技术可大幅提高进样精度、延长色谱柱寿命 | 是 |
进样体积范围 | 标准:高达 0.01-25 或 0.01-100 µL (Vanquish Flex/Vanquish Horizon) 可选:高达 0.01-100 或 0.01-1000 µL (Vanquish Core) 取决于所选的自动进样器 |
样品冷却
| 是,4-40°C 取决于所选采样器 |
样品容量(标准型) 基于外径 12 mm 样品瓶 (≤ 1.5 mL) 进行比较 | 4个瓶架,每个瓶架可容纳54个样品瓶 (≤ 1.5 mL),还可提供其他瓶架形式 转盘容量增加12个外径 22.5 mm 样品瓶 (≤ 10 mL) |
提供进样器扩展选项(可选) | 是,通过 Vanquish 加载器 |
恒温柱温箱 | 是,5-120°C,取决于所选柱温箱 静止空气和强制通风 |
柱温箱预热器 | 主动和被动式 取决于系统配置 |
柱温箱柱后冷却器 | 是 取决于所选柱温箱 |
兼容的检测器 | Vanquish 电雾式检测器 Vanquish 二极管阵列检测器 Vanquish 荧光检测器 Vanquish 多波长检测器 Vanquish 可变波长检测器 示差折光检测器 质谱仪 |
适用于高效液相色谱串联质谱 LC 或 LC-MS 的 Vanquish Duo HPLC 和 UHPLC 系统的标准配置包含下列组件。详细信息如下所示。
适用于串联 LC 和 LC-MS 的 Vanquish Horizon Duo UHPLC 系统 | 适用于串联 LC 和 LC-MS 的 Vanquish Flex Duo UHPLC 系统 | 适用于串联 LC 和 LC-MS 的 Vanquish Core Duo HPLC 系统 | |
泵
|
2 Vanquish 二元泵 H | 2 Vanquish 二元泵 F 或 2 Vanquish 四元泵 F 或 1 Vanquish 双泵 F |
2 Vanquish 二元泵 C/CN 或 2 Vanquish 四元泵 C/CN 或 1 Vanquish 双泵 C/CN |
自动进样器
|
Vanquish 分流进样器 HT | Vanquish 分流进样器 FT | Vanquish 分流进样器 C 或 Vanquish 分流进样器 CT |
扩大样品容量(可选)
|
Vanquish 加载器 (可选) |
||
柱温箱
|
Vanquish 柱温箱 H | Vanquish 柱温箱 C | |
近乎零死体积系统连接
|
Viper UHPLC 接头套件 | ||
检测器
|
1个检测器 |
仅供研究使用。不可用于诊断程序。