CAP-Q系列 ICP-MS等离子体质谱仪
Qcell碰撞反应池技术可以提供独特的质量筛选功能,有效去除低质量数待测元素的干扰物,其专利嵌片技术对PM2.5样品中含有的高浓度盐分具有无与伦比的耐受性,提高了仪器进样的稳定性及测试的准确性。通过优化分析条件,可实现高浓度K、Ca、Na、Mg等元素的分析,以及痕量Cd、Hg、Pb的精准定量。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
颗粒物中的水溶性组分,包括无机组分和有机组分,它们对人体健康有严重的危害性,同时影响大气降水和云雾水的酸度,影响大气能见度和全球气候。因此对颗粒物和污染气体的观测和研究具有重要意义。
尤其是颗粒物中的多环芳烃和二次组分,如颗粒物中无机水溶性组分,SO42-、NO3- 和NH4+ 等,这是目前很多监测部门所关心的。
Qcell碰撞反应池技术可以提供独特的质量筛选功能,有效去除低质量数待测元素的干扰物,其专利嵌片技术对PM2.5样品中含有的高浓度盐分具有无与伦比的耐受性,提高了仪器进样的稳定性及测试的准确性。通过优化分析条件,可实现高浓度K、Ca、Na、Mg等元素的分析,以及痕量Cd、Hg、Pb的精准定量。
水溶性阴阳离子是PM2.5重要的化学组成,其会影响大气的光学性质,也会影响降水和云雾水酸度。对水溶离子组成的分析还可同时反映大气颗粒物的来源及形成过程,有助于污染溯源。环境保护部于2013年8月14日发布《大气颗粒物来源解析技术指南(试行)》,其中水溶性离子的分析推荐使用离子色谱方法。赛默飞离子色谱系统ICS-2100,只需添加去离子水即可在线电解产生淋洗液,轻松实现对PM2.5中的阴阳离子及有机酸进行分析检测。
环保标准HJ647-2013《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃测定 高效液相色谱法》,采用Ultimate 3000 UHPLC+,结合Hypersil green PAH色谱柱对17种混合标准物质(包含代替物)均可达到基线分离,且分析时间更短,方法重现性和耐用性较好,完全满足PM2.5中PAHs的检测要求。
重点针对环境等热门领域,建立直接有效的分析方法,为PM2.5的来源、构成及危害奠定基础。涉及常见化合物如多环芳烃、多氯联苯、多溴联苯和多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯、农残等;提供前处理和进样方法、数据文件和处理方法、相关应用文章和标准等信息,帮助客户快速了解相关背景信息,直接调用进样方法和数据处理方法完成化合物的定性定量分析。
针对PM2.5环境样品采样,采用ASE加速溶剂萃取仪进行前处理,具有简单、快速、安全全密闭环境、回收率高、重复性好,每个样品只耗时20min,只消耗20mL溶剂等优点。与传统索氏提取(需要16h)相比,效率大大提高。
采用EDXRF方法,可以测量空气滤膜中从Na-U的元素,运用于环保领域对于有毒和重元素的监测分析。ARL Quant’X 具有8位滤光片论,10位自动样品盘,几种检测器可选。可以运到现场进行安装,安装时间不超过30min。每个滤膜的检测时间为4-10min。因此,ARL Quant’X最适合于检测限为ng/m3的有毒或环境元素的无损,直接,可靠分析。