PM2.5 介绍
PM2.5颗粒物是指空气动力学直径小于2.5微米的细小颗粒,又被称为可入肺颗粒物或是细颗粒物。PM2.5颗粒物可以直接进入支气管甚至直达肺泡。并且这些颗粒物将长期附着在支气管和肺部,无法从自身的代谢中排出体外。致病的细菌,病毒,微生物及可溶性的有害物质也会附着于PM2.5颗粒上进入到人体的肺部,因此环境中高浓度的PM2.5颗粒物会危害人类健康。我国冬季灰霾气候状态下,曾出现过PM2.5颗粒物严重污染,而随之也伴随着呼吸道和心肺相关的门诊量明显上升,特别是对婴幼儿,老人和敏感人群的危害尤为突出。
PM2.5颗粒物浓度/对应相关空气质量级别/对应相关污染程度
PM2.5颗粒浓度μg/m
3 |
对应空气质量级别
|
对应污染程度
|
对于健康影响情况
|
建议采取措施
|
---|---|---|---|---|
0-35 | 一级 | 空气质量优 | 空气质量令人满意,基本无污染 | 各类人群正常活动 |
>35-75 | 二级 | 空气质量良 | 空气质量可以接受,但某些污染物可能对于少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
>75-115 | 三级 | 轻度污染 | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 儿童,老年人及心脏病人,呼吸系疾病患者应减少长时间,高强度户外活动 |
>115-150 | 四级 | 中度污染 | 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏,呼吸系统有影响 | 儿童,老年人及心脏病人,呼吸系疾病患者应减少长时间,高强度户外活动,一般人群适量减少户外运动 |
>150-250 | 五级 | 重度污染 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状 | 儿童,老年人和心脏病,肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 |
>250 | 六级 | 严重污染 | 健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 儿童,老年人和病人应当留在室内,避免体力消耗,一般人群应避免户外活动 |
请参考AQI HJ633-2012
空气的质量是和人民生活健康息息相关。国家也在PM2.5颗粒物的监测,分析,治理上加大力度。2012年在京津冀,长三角,珠三角等重点区域及74个城市建立PM2.5颗粒物监测点,并联网公布实时监测数据。其中,京津冀、珠三角、长三角PM2.5将纳入考核目标,三个区域的PM2.5浓度要下降6%。
赛默飞针对中国特有国情,结合对于PM2.5颗粒物监测,分析和治理的各个方面,提供了完备的解决方案,为保卫祖国蓝天做出最大的努力。