Applied Biosystems Quantifiler HP DNA 定量试剂盒帮助法医学实验室通过单次高度灵敏实时荧光定量 PCR 反应,获得对人类总 DNA 的定量和定性评估。这可指导选择最佳的短串联重复 (STR) 分析化学(常染色体或 miniSTR),并在提高下游分析成功率的同时简化了工作流程。
Quantifiler Trio 试剂盒不仅具备 Quantifiler HP 的全部功能,还增加了一个男性 Y 染色体靶标,使男女比率检测灵敏度更高,改善性侵案件检测结果。
HID 实时荧光定量 PCR 分析软件设计用于实时荧光定量 PCR 系统,简化了实验设置,支持可定制的工作流程模板,且增强了数据分析和审查过程。该软件经验证可在 Windows XP 和 Windows 7 平台上使用,适用于所有市售 Quantifiler 试剂盒,且针对 Quantifiler Trio 和 Quantifiler HP DNA 定量试剂盒进行了优化。
主要特性与优点
提供丰富且全面的信息帮助案件检材评估,改善下游结果
更快获得结果的灵活检材处理方案提高了工作流程效率
灵活的方案提供可配置的输出结果和显示功能
提高决策效率
Quantifiler Trio 和 Quantifiler HP 试剂盒可与 HID 实时荧光定量 PCR 分析软件结合使用,重新定义了案件检材处理工作流程。通过新的质量指数功能可以更全面地了解检材质量(降解和抑制情况),同时配合使用最近发布的 Applied Biosystems STR 化学试剂可提高灵敏度和耐用性。借此,可以更可靠地筛选检材并做出关键的工作流程决策(例如,选择常染色体或 Y-STR)。
软件通过数量和质量指标提供准确、灵敏且具体的结果,这组成了可靠的整合工作流程。
解决方案概述
为每种 Quantifiler 模板预定义了标准品、靶标、运行方法和实验性质,具备支持定制检测试剂盒的灵活性。
对标准品和检材进行颜色编码的分析总结,超链接至标记的检材,可实现快速数据审核。
使用 Quantifiler Trio DNA 定量试剂盒检测性侵检材的新型 Y 染色体筛查检测试剂盒
作者 Allison Holt、Sheri Olson、Michele Marfori 和 Denise Yong Ning Oh
A. Holt, R. Green, J. Mulero, J. Shewale, J. Muehling
随着全球实验室都在通过改进案件工作流程来提高检材处理效率,人们对能够提高生产率、尽可能提高数据输出并减少发生错误的解决方案产生了更大兴趣。
凭借以工作流程为核心的设计,我们将自动化系统需求整合到最新 HID 实时荧光定量 PCR 分析软件 v1.2 中,可以实现简单集成也可升级到完全优化的自动化定量系统,从而提高效率。
对于难以为中游工作流程确定或实施合适自动化方案的实验室,我们的人类身份鉴定专业服务 (HPS) 团队在协助设计和实施来自不同供应商的自动化系统方面拥有丰富的专业知识,可以与您合作确定最合适的解决方案以满足实验室特定需求。
Quantifiler Trio | Quantifiler HP | Quantifiler Duo | Quantifiler Huaman | |
定量靶标 | 总人类 和男性 | 人类总 | 人类总 和男性 | 人类总 |
灵敏度 | <1 pg | <1 pg | ~6 pg | ~16 pg |
质量/ 降解指数 | 是 | 是 | 否 | 否 |
反应混合物和 IPC 耐用性 | 极佳 | 极佳 | 优 | 优 |
可配合使用最新 STR 试剂盒 | 是 | 是 | 否 | 否 |
男女混合物比例的准确度 | 极佳 | 不适用 | 非常好 | 不适用 |
DNA 定量标准品 | 极佳 | 极佳 | 非常好 | 优 |
循环时间 | ~60 min | ~60 min | ~90 min | ~90 min |
每板最低标准品数 | 5 | 5 | 8 | 8 |
具有仪器、数据采集和分析软件的完全集成系统 | 是 | 是 | 是 | 是 |
经验证的实时荧光定量 PCR 仪器 | QuantStudio 5/7500 | QuantStudio 5/7500 | QuantStudio 5/7500 | QuantStudio 5/7500 |
兼容的系统软件 | HID 实时荧光定量 PCR 分析软件 v1、v1.2、v1.3 | HID 实时荧光定量 PCR 分析软件 v1、v1.2、v1.3 | HID 实时荧光定量 PCR 分析软件 v1.2、v1.3 | HID 实时荧光定量 PCR 分析软件 v1.2、v1.3 |
具有定制工作流程模板、数据分析和稀释/STR 设置工具的软件 | HID 实时荧光定量 PCR 分析软件 v1、v1.2、v1.3 | HID 实时荧光定量 PCR 分析软件 v1、v1.2、v1.3 | HID 实时荧光定量 PCR 分析软件 v1.2、v1.3 | HID 实时荧光定量 PCR 分析软件 v1.2、v1.3 |
兼容 Windows® 7 且具有自动化/LIMS 集成功能的软件 | HID 实时荧光定量 PCR 分析软件 v1、v1.2、v1.3 | HID 实时荧光定量 PCR 分析软件 v1、v1.2、v1.3 | HID 实时荧光定量 PCR 分析软件 v1.2、v1.3 | HID 实时荧光定量 PCR 分析软件 v1.2、v1.3 |
立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。