增强的 QuantStudio 5 实时 PCR 系统数据分析适用于人类身份鉴定
Applied Biosystems HID 实时 PCR 分析软件 v1.3 引入了使用用户定义的虚拟标准曲线分析样品数据的能力。此外,该软件还包括定量分析、STR 设置功能以及 STR 数据质量审核功能,集成并简化了定量分析和 STR 分析步骤。通过为 Quantifiler 和 STR 试剂盒运行提供预定义的模板,可以极大限度缩短样本设置时间。将特定于 HID 的数据质量评估和 STR 设置工具整合到单个软件包中,可以更快、更好地做出决策。
灵活的标准曲线选项
HID 实时 PCR 分析软件 v1.3 可实现虚拟标准曲线功能,极大限度地减少变异性。该功能允许用户为运行的所有目标片段定义适当的标准曲线值(y 截距和斜率)。该软件允许进行增强的数据分析流程、并能使用孔板上的传统标准品和/或虚拟标准曲线值计算样品数量(见图1)。
简化 HID 特定工作流程
该软件为 Quantifiler Trio、HP、Duo 和人类 DNA 定量试剂盒预先配置了 HID 特定模板,以便提供一键式启动选项。通过在主屏幕上选择 Quantifiler 检测模板图标,可自定义并设置运行(图2)。
在每个模板中,预定义的实验属性、靶标、样品类型和标准浓度简化了定量分析运行设置过程。如需设置运行,只需输入或导入任何未知样品的样品名称和孔位置即可。
直观、易于导航的用户界面进一步简化了工作流程(图3)。 在左侧导航窗格的“实验菜单”中,可以访问“孔板设置”、“运行”和“分析”功能。详细的实验参数和结果将在右侧窗格中方便显示。对于高级数据分析,有多种方法可查看和筛选数据,包括孔板图和表格视图、扩增图、标准曲线图、多组分图和原始数据视图,支持快速 QC、样品数据审查和故障排除。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。