agrigenomics-qpcr-quantstudio-image-230x195-Recovered
以实惠的价格获得一台优质的仪器
创新不需要以高价实现。将适用于人类身份鉴定的先进 QuantStudio 5 系统与我们的实惠服务计划选项结合在一起,您将了解到先进的 Applied Biosystems 功能和工业设计。
hid-orientation-icon
HID 使用培训
QuantStudio 5 系统包括一个仪器使用培训,让您在实验室中快速启动和运行。使用培训内容涵盖基本的 qPCR 内容熟悉和仪器安装。QuantStudio 5 系统所有者将接受个性化 qPCR 应用程序和 HID 实时 PCR 分析软件 v1.3 软件培训。
comprehensive-instrument-warranty-icon
全面的仪器质保
我们经过工厂培训和认证的现场服务工程师(FSE)和全球维修中心工程师致力于提供极高质量的工艺。在保修期内,包括工程师时间和前往全球维修中心的差旅或运输在内的所有符合条件的维修,均包括在保修内。
flexible-service-plans-icon
灵活的服务计划
从多种服务选项中进行选择,以平衡您的预算、生产力、正常运行时间和法规要求,从基本维修模式到高级服务均可选择。现场服务计划特别适合工作时间敏感、需要快速恢复仪器在线状态的实验室。这些计划包括在大多数地区的保证响应时间、计划性维护和自动软件更新。
training-courses-icon
培训课程
我们的应用程序和仪器培训计划由法医科学家领导,他们旨在通过实验设计极佳实践、工作流程培训和仪器故障排除来提高您的工作效率。在赛默飞世尔科技的培训中心或实验室提供实践课程。
technical-support-icon
技术支持
如果您对产品选择或使用、检测或实验设计、数据分析或故障排除存有疑问,请联系我们的技术支持法医学科学家团队或访问我们的在线产品和应用支持工具。
financing-options-icon
融资方案
如果您希望加快投资回报、技术保护或现金流管理,我们的创新融资方案可以帮助您满足公司的预算需求和底线目标。 如需了解更多详细,请与您的销售代表联系。
* 2012 Oracle™ 融合中间件创新奖。
** 并非所有地区都提供仪器管理门户。
验证解决方案
时间紧张?我们的 HID 专业服务(HPS)团队已准备好随时帮助您的实验室将您选择的 QuantStudio 5 系统、Quantifiler 试剂盒和 HID Real Time v1.3 软件应用到您的法医学工作流程中。我们在全球范围内完成了超过300个项目,我们的 HPS 团队将帮助您加快新的工作流程。
我们的全球法医科学家团队拥有超过一个世纪的综合行业经验,可帮助优化工作流程,并极大限度地减少新流程对实验室日常运营的影响。我们帮助您节省宝贵的资源,这样您就可以专注于工作效率。了解更多
服务计划一览
服务计划:
OQPQ + PM
AB Plus维护服务
AB 保证服务
AB 完整服务
 现场服务计划
现场响应时间
目标2个工作日†
保证2个工作日†
保证下一个工作日†
预定现场计划性
维护(PM)
远程诊断
部件、人工和差旅费
可选折扣:10%
选定区域中的附加项目
计算机维修和更换
优先获得技术支持
当地时间:星期一至星期五上午8点至下午5点
优先远程访问
服务工程师
计划性维护及关键维修后重新认证(如适用)
现场应用科学家咨询
技术规格
QuantStudio 5 仪器
样品容量(孔)
96
反应体积
96孔:0.2 mL 模块:10-100 μL
占地面积(宽x深x高)重量
27 cm x 50 cm x 40 cm
25.7 kg(56.5 lbs)
激发光源
带亮白色 LED 的互补金属氧化物半导体(CMOS)相机
光学检测
96孔:6个解耦滤光片
激发/检测范围
96孔:450–680 nm/500–730 nm
多重分析
96孔:多达6个靶标
2D 条形码读取
可选
加热/冷却方法
帕尔帖效应
温度区域功能
96孔:6个 Applied Biosystems™ VeriFlex™  区域
最大模块变温速率
6.5°C/sec
样品平均变温速度
3.66°C/sec
温度均匀性
0.4°C
温度精度
0.25°C
运行时间
Quantifiler Trio 和 HP 试剂盒约70分钟
Quantifiler Duo 和 Human 试剂盒约100分钟
染料相容性(名称)
FAM/SYBR Green、VIC/JOE/HEX/TET、ABY*/NED/TAMRA/ Cy3、JUN*、ROX/Texas Red、MUSTANG PURPLE、Cy5/LIZ、Cy5.5
化学性能
**快速/标准
拷贝数
1拷贝
灵敏度
检测低至 1.5 倍靶标数量的差异(单重反应)
* 仪器出厂时采用 FAM、SYBR Green I、VIC、NED、ABY、JUN、MUSTANG PURPLE、TAMRA、Cy5 和 ROX 染料校准。为了运行 Quantifiler Trio 或 HP 试剂盒,HID ABY(货号4461591)和 HID Jun(货号4461593)染料将随仪器提供,安装时需要校准。
** 未针对人类身份鉴定进行验证。
有关检测特定参数,请查阅您的定量分析用户指南。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。
<!-BEGIN HEADER 字段名称:人类身份鉴定-搜索类型:Javascript 搜索细分:差异化 END HEADER-->