huaxia-platinum-230x172
华夏™白金PCR扩增试剂盒涵盖了华夏PCR扩增试剂盒的16个STR位点,包含最新的COIDS核心位点,并且综合了中国公安部国家DNA数据库常见的位点和Applied Biosystems™其他试剂盒所包含的位点,新增了8个STR位点。基于成熟的六色荧光化学技术、针对中国人群包括和部分少数民族人群进行重新设计,根据中国使用需求对试剂盒标准提出严格定义。华夏白金PCR扩增试剂盒具备更加出色的使用效果和更加强大的个体识别能力。
产品特征:
  • 华夏™白金PCR扩增试剂盒更加满足中国DNA数据库的要求和亲缘关系鉴定,并获得中国安防认证证书。
  • 试剂盒包含了23个常染色体STR位点,两个性别位点Amelogenin和Y-Indel。其中23个常染色体位点中包含目前国家DNA数据库支持的20个位点,涵盖了ID系列试剂盒和华夏™试剂盒的所有位点,增加了PentaD和 PentaE。
  • 产品设计满足中国人群要求,测试了汉族和部分少数民族包括维族、藏族等的基因型,有效地扩展了产品的等位基因分型。
  • 试剂盒采用了六色荧光技术,大大提高了结果的可靠性和分型的准确率。
  • 扩增流程更加简单快速,45分钟即可完成从免提取样本到扩增产物的全过程。
  • 针对中国国内的血卡和唾液样本材质进行了验证,产品配方更加优化。
订购信息
货号产品名称单位
A31323华夏™白金 PCR扩增试剂盒1
货号A31323
产品名称华夏™白金 PCR扩增试剂盒
单位1
<!-BEGIN HEADER 字段名称:人类身份鉴定-搜索类型:Javascript 搜索细分:差异化 END HEADER-->