WE42401-showcase-image
VeriFiler Plus 和 VeriFiler Express PCR 扩增试剂盒旨在满足全球复杂法医案件和数据库建库需求。VeriFiler 试剂盒使用6色荧光染料STR化学试剂,共包含25个标记——23个常染色体 STR(包括 Penta D 和 Penta E)和2个性别鉴别标记。试剂盒通过 ISO18385 认证设施生产,并由赛默飞培训、服务和应用团队全面支持。
VeriFiler Plus 试剂盒包含11个 mini-STR,专为复杂检材设计(包括接触、抑制或降解检材),具有更高灵敏度和抑制剂耐受性。此外,可使用内部质量控制 (IQC) 系统评估检材中是否存在抑制剂,用以区分降解检材和含抑制物检材,帮助法医分析人员判断如何进一步处理问题检材做出更好决策。IQC 系统还可验证 PCR 扩增。VeriFiler Plus 试剂盒已针对案件检材进行优化,同时也支持直接扩增单源参考检材,以使实验室能够使用一个扩增试剂盒处理所有检材类型。
NDIS-logo
VeriFiler Express 试剂盒具有出色的辨识能力和更高效率,可在短短两小时内获取单一来源样品的分析结果。增加了与多个样品收集设备结合使用的灵活性,并提供可用于最常用底物的方案。 
VeriFiler Plus 和 VeriFiler Express 试剂盒均已获批供实验室生成 DNA 图谱并将其上传至美国国家 DNA 索引系统 (NDIS) CODIS 数据库。
VeriFiler Plus 试剂盒(左)与 VeriFiler Express 试剂盒(右)的等位基因大小对比
WE42401-VeriFiler-Express-kit.jpg
 点击图片放大
PG1838-PJT3407-COL08483-Update-DNA-Analysis-Image-Global-FHR-VFEsizes
 点击图片放大
VeriFiler Plus 试剂盒
VeriFiler Express 试剂盒
个体识别率高
含25个标记的多重检测试剂盒,包括2个性别标记以及具有高度辨识度的 Penta D 和 Penta E 标记
含25个标记的多重检测试剂盒,包括2个性别标记以及具有高度辨识度的 Penta D 和 Penta E 标记
灵敏度提高
试剂盒允许每 25 µL 反应体系中检材量上样多达 17.5 µL
-
试剂成分优化
  • 针对复杂检材优化了试剂成分:针对接触性、抑制或降解样品优化
  • 经过多种检材采集设备(如已处理滤纸卡、未处理滤纸卡和拭子)的验证,可用于直接扩增单源检材。
已使用多种类型建库样品进行验证,例如经处理的滤纸卡、未经处理的滤纸卡和拭子;专用于常规建库样本类型
内部质量参考系统
是:用于区分抑制和降解样品;PCR 扩增阳性对照
DNA 上样量
  • 500 pg 纯化 DNA 或多达 17.5 µL 检材量
  • 经处理或未经处理的滤纸卡:1.2 mm 打孔卡
  • 拭子:2 μL(共 400 μL)Prep-n-Go 缓冲液
  • 经处理或未经处理的滤纸卡:1.2 mm 打孔卡
  • 拭子:2 μL(共 400 μL)Prep-n-Go 缓冲液
NDIS 批准
精选出版物
特色文档
产品需要线上帮助?
我们的 人类身份鉴定专业服务 (HPS)   团队就是您的最佳选择。自2007年以来,我们在全球成功完成了400多个验证项目,我们拥有20多名技术支持专家,每位专家平均拥有8年实际法医经验,可为客户提供仪器、试剂和软件方面的深度培训和支持。
相关资源
相关支持
For Research, Forensic, or Paternity Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
有关许可和有限许可限制,请访问 thermofisher.com/HIDlicensing
<!-BEGIN HEADER 字段名称:人类身份鉴定-搜索类型:Javascript 搜索细分:差异化 END HEADER-->