veriFiler-plus-pcr
VeriFiler™ Plus PCR扩增试剂盒可满足中国法医案件调查需求。新试剂盒包含了华夏白金PCR扩增试剂盒的所有基因座,此外,VeriFiler Plus还增加了两个综合内控质量参考(IQC)标记物,用于评估样品质量。VeriFiler™ Plus专为接触性检材、抑制和降解的疑难案件而设计,具有更高的灵敏度和抑制物耐受稳定性。兼容中国国家数据库20个常用基因座,包括Penta D和Penta E等23个常染色体位点和2个性别位点Amelogenin和Y-Indel。
关键特征
  • 专为中国设计和验证
    • 兼容华夏™ 白金PCR试剂盒及Applied Biosystems其他试剂盒,可满足中国法医的案件调查需求
    • 根据中国人口数据扩展等位基因分型
  • 专门针对接触性检材、抑制和降解的案件检材优化配方
    • 出色的引物设计适用于中国人口基因分型
    • 增加DNA模板起始量选择,提高了案件样品的检测灵敏度
    • 改善抑制物耐受稳定性
    • 针对疑难案件检材提供更多mini-STR图谱信息
  • 出色的操作效率
    • 针对疑难检材的成功率更高
    • PCR扩增时间仅需76分钟,获取线索更快
    • 减少随机匹配概率,分型能力更强
    • 具有内控质量参考(IQC)标记物,可用于样品质量快速评估出色的操作效率
  •  
订购信息
货号产品名称单位
A35495VeriFiler™ Plus PCR扩增试剂盒1
货号A35495
产品名称VeriFiler™ Plus PCR扩增试剂盒
单位1
<!-BEGIN HEADER 字段名称:人类身份鉴定-搜索类型:Javascript 搜索细分:差异化 END HEADER-->