共混和挤出应用
挤出机和扭矩流变仪是聚合物、制药和食品生产等领域用于密炼、共混和加工材料的标准工具。赛默飞世尔科技可提供灵活的实验室挤出机,帮助您提高效率。
用于开发新型高分子化合物的挤出机
现代高分子化合物的配方可能相当复杂,且包括多种成分。其中一些添加剂和填料很难在聚合物基体中均匀分散。先进的挤出设备可优化共混,促进这些复杂聚合物材料的生产。
用于塑料回收以促进经济循环的挤出机
回收物的质量因塑料废弃物的聚合物、来源和质量而异。 回收物的质量可影响从填充特性到挤出加工以及最终材料特性的工艺条件。
实验室级挤出机和测量密炼机是进行以下各项的有效工具:
  • 在各种条件下对不同成分进行材料测试,以优化回收物和混合物的特性
  • 灵活的生产工艺开发和模拟
  • 质量控制,以检验材料是否符合规定标准
  • 研发和产品设计:小规模评估新设计和材料,可节省时间和资金
聚合物表征
优化聚合物的特性和相应的生产工艺需要对材料有深入、基本的了解。这包括熔融特性和粘度、添加剂的影响以及温度和剪切稳定性等关键特性。挤出和流变学设备是精准控制和测量这些参数的理想设备。
用于增材制造的挤出机
3D 打印依赖于独特的聚合物丝材。双螺杆挤出机提供了一种灵活的方法,可将多种原料混合成比较适合生产这类丝材的均质混合物。
用于锂离子电池研究和生产的挤出机
电池浆料生产通常采用在搅拌容器中分批混合的方式,以促使活性材料、炭黑、溶剂、粘合剂和添加剂结合。双螺杆共混提供了一种连续生产工艺,可精准控制材料剪切和通量、传热和停留时间,从而改进电池浆料。 
用于药物配方和生产的制药挤出机
从 API 溶解度到加工稳定性、味觉掩蔽、肠溶涂层和特殊剂型,制药在整个生产工艺中面临着一系列严峻挑战。Thermo Scientific 挤出机和相关分析仪器专为药物配方和生产而设计,缩短了从可行性研究到生产的过程。
食品开发中的挤出工艺。
挤出是食品开发和生产中的一个常见环节,同时也在创造新型功能型食品方面发挥着关键的支持作用。精心选择的工艺参数可以控制并增强食品的各个方面,如质地、形状、颜色和风味。食品挤出是一种成熟且用途广泛的方法,可用于生产人造肉、意大利面、谷物、零食、调味料、营养添加剂和动物饲料产品。
用于化妆品和个人护理产品的挤出工艺
连续操作的双螺杆挤出机为许多化妆品和个人护理产品(由松散粉末、压缩材料等组成)提供出色的密炼和共混性能。挤出机只需一步即可将不同的粉末和液体原料制成均匀的混合物。挤出机内的温度可在较大范围和不同区域内进行控制,有助于在加工过程中调节整个混合物的粘度。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.