Search Thermo Fisher Scientific
使用 Thermo Scientific 混合器和挤出机进行可控的连续加工,可实现可靠的生产规模扩大并缩短产品上市时间。我们的双螺杆挤出机可为小批量生产提供灵活的配置,比较适合中试生产或低量生产。挤出机也是聚合物、制药、电池和食品行业研发的关键工具。
Thermo Scientific 混合器和挤出机的机筒和螺杆经过专门设计,可较大幅度地提高工艺灵活性。
分段螺杆设计可满足多种输送、密炼和挤出元件的工艺需求。
水平对开式机筒设计具有可拆卸的顶部,便于打开进行清洁和工艺检查。多个可选的机筒端口可用于液体和固体进料。对多个温区进行编程,以便在整个工艺中调节温度,满足任何应用的需要。
在生产环境中提高挤出机的特定扭矩 [Nm/cm3](即增加电机功率)通常可提高挤出机输出。 将这一策略应用到研发和中试实验室需要使用更大内径的螺杆,从而自动减少挤出机中的自由体积。这种自由体积比高扭矩更为重要,尤其是在小型挤出机中,因为这样可用于加工材料的体积就较小了。为确保在这些环境下所有材料都能进入挤出机,我们的挤出机设计采用高自由体积方法(例如,do/di=1.73)和适当的特定扭矩,以达到所需的通量。
从1.50到1.73(Process 16 双螺杆挤出机)的变化相对较小,
但双螺杆(绿色区域)之间的可用空间却显示显著增加(材料必须通过该空间进行加工)。
只有当生产级挤出机上采用的材料加工工艺与在较小实验室级挤出机上采用的工艺相同时,才能成功扩大规模。(即类似的螺杆几何尺寸、工艺长度和特定能量。)一般来说,这也意味着材料在挤出机内的停留时间相同。Thermo Scientific 的所有平行双螺杆挤出机都特意采用几何尺寸相似的螺杆。这有助于按照科学方法将实验室工艺转化为生产工艺,并避免中间步骤。
Thermo Scientific Process 11 平行双螺杆挤出机可帮助您减少开发新型高分子化合物所需的时间和成本。与同类型 16 mm 挤出机相比,该挤出机的材料用量减少 67%,但仍能在工艺和最终产品优化方面取得有意义的结果。与标准生产规模(即 24 mm)挤出机相比,它可快速达到工艺条件,使得可执行几乎是两倍多的实验数量。
Thermo Scientific HAAKE PolyLab OS 系统是一款模块化扭矩流变仪,集测量、密炼和挤出技术于一体,可满足您的质量控制和研发需求。驱动装置可连接至可互换的测量传感器、密炼机、单螺杆挤出机或锥形/平行双螺杆挤出机。
通过该测量平台,您可以分析材料特性、模拟生产工艺并进行毛细管流变学分析,从而确定在实际工艺条件下的流动特性。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.