Search Thermo Fisher Scientific
双螺杆挤出是一种用于聚合物密炼和共混的标准技术,但也已扩展到其他应用领域,如新型材料的开发。挤出机具有高度的工艺灵活性,能够控制工艺参数并且可生产多种产品。双螺杆挤出是一种可将基质和多种添加剂转化为新化合物的连续密炼工艺。因此,它不仅能进行传统聚合物加工,还能惠及多个其他领域。
Thermo Scientific 挤出机和混合器专为满足各种工艺需求而设计,能够提供灵活、有效且可靠的规模扩大。
实验室级挤出机仅需少量材料即可进行实验,让您能够有效、经济地执行多项试验,同时还能节省宝贵的实验室空间。
Thermo Scientific 实验室级双螺杆挤出机的设计可确保螺杆直径从 11 mm、16 mm 规格轻松升级至 24 mm 规格。
在开发新型创新材料的过程中,对材料的综合表征通常至关重要。Thermo Scientific HAAKE PolyLab 转矩流变仪是一款测量密炼机和挤出机系统,专为满足当下(和未来)的质量控制和研发需求而设计。此模块化系统以转矩流变仪驱动为起点,可连接至可互换式密炼机、单螺杆挤出机或锥形/平行双螺杆挤出机。分析材料特性、模拟生产工艺并进行毛细管流变学分析,从而确定在实际工艺条件下的流动特性。
开发新药时,缩短产品上市时间、减少昂贵活性药物成分 (API) 的浪费并尽可能降低开发成本可为药品制造商带来明显的竞争优势。Thermo Scientific 制药挤出机和相关分析仪器可以缩短从可行性研究到生产的过程,并有助于克服药物配方挑战。
Thermo Scientific 微型混合器是锥形双螺杆挤出机,适合聚合物、制药、生物科学和纳米技术研发。所有型号的共混材料用量均低至5克(或7毫升)。这对于共混昂贵的或小规模材料尤其有利。可选配的强迫给料机配件甚至可以让您连续挤出较少量的材料。
机筒直径 (mm) | 机筒 长度 L/D | Da/Di | 可实现的输出 (kg/h)* | 温度(°C) | 螺杆设计 | 最大螺杆转速 (rpm) | 温区 ** | 驱动功率 (kW) | |
HAAKE MiniCTW | 锥形 | 0.01–0.1 | 300 | 锥形同向或反向旋转 | 360 | 2*** | 0.4 | ||
Pharma mini HME | 锥形 | 0.01–0.1 | 280 | 锥形同向或反向旋转 | 360 | 2*** | 0.4 | ||
MiniLab 3 | 锥形 | 0.01–0.1 | 350 (420) | 锥形同向或反向旋转 | 360 | 2*** | 0.4 | ||
实验室级 | |||||||||
Pharma 11 | 11 | 40 | 1.72 | 0.02–2.5 | 280 | 平行同向旋转 | 1000 | 8 | 1.5 |
Process 11 | 11 | 40 | 1.72 | 0.02–2.5 | 350 (450) | 平行同向旋转 | 1000 | 8 | 1.5 |
Process 16 | 16 | 40 | 1.73 | 0.4–20 | 350 (450) | 平行同向旋转 | 1000 | 8 | 3.7 |
Rheomex PTW 16 OS | 16 | 25 (40) | 1.73 | 0.2–10 | 400 (450) | 平行同向旋转 | 1100 | 7 (10) | 7 (16)**** |
Rheomex PTW 24 OS | 24 | 28 (40) | 1.77 | 0.5–50 | 400 (450) | 平行同向旋转 | 1100 (560) | 7 (10) | 16 (7)**** |
Rheomex CTW 100 OS | 锥形 | 0.2–5 | 450 | 锥形反向旋转 | 250 | 3 | 7 (16)**** | ||
中试加工和生产 | |||||||||
TSE 24 MC | 24 | 28 (40) | 1.77 | 0.5–50 | 400 (450) | 平行同向旋转 | 500 (1000) | 7 (10) | 5.5(11) |
Pharma 16 | 16 | 40 | 1.73 | 0.2–5 | 300 | 平行同向旋转 | 1000 | 8 | 2.5 |
Pharma 24 | 24 | 40 | 1.77 | 0.5–20 | 300 | 平行同向旋转 | 1000 | 8 | 11 |
L/D=螺纹螺杆长度与外径之比
PC=外部计算机控制
TS=集成触摸屏控制
*=具体取决于材料
**=具体取决于机筒长度
***=常用设定值
****=由 PolyLab 驱动单元驱动
( )=可选
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.