Search Thermo Fisher Scientific
密炼和共混期间的灵活表征对于满足终端市场、内部变化和外部法规不断变化的要求至关重要。
将多种仪器功能
(例如密炼、表征等)组合到单个系统中能够让您在实验室规模下复制大规模生产工艺。这能够在评估工艺和开发新配方时节省空间、材料和时间。
扭矩流变仪是一种用于材料开发、工艺开发和质量控制的高度模块化的测量、密炼和挤出系统。可以轻松获得产品和工艺开发的工艺相关材料数据,包括熔融特性、添加剂的影响、热稳定性、剪切稳定性、熔体粘度等。
仅靠一台灵活的 Thermo Scientific HAAKE PolyLab 扭矩流变仪即可实现广泛的材料开发,从而可节省时间和投资成本。可换的加工装置可以在几秒钟内连接到经验证的驱动和测量装置上。此外,整个仪器均由直观的软件控制。
Thermo Scientific HAAKE PolyLab RheoDrive 系统是该仪器的基本驱动装置,提供有台式和独立移动式两种版本。系统包含了在材料加工和测试过程中驱动仪器测量系统和监测扭矩所需的扭矩流变仪的所有元件。
HAAKE PolyLab 系统的所有测量系统均可快速连接到具有“即插即测”功能的 RheoDrive 系统,并配备专用的测量、控制和评估技术。
Thermo Scientific HAAKE PolyLab Rheomix 实验室测量密炼机可帮助表征材料对剪切能和温度的响应,从而描述其熔融、降解、塑化、流动和固化特性。它还可用于生产小批量的新型材料。
Thermo Scientific HAAKE PoyLab Rheomex 实验室挤出机提供有单螺杆、平行双螺杆和锥形双螺杆挤出机三种版本,可用于聚合物的共混和加工以及流变学表征。
提供有不同的单螺杆挤出机,可满足从聚烯烃到热塑性塑料和橡胶的广泛应用。一系列上下游配件可应用于流延薄膜、吹塑薄膜、绞线或毛细管流变学测量等方面。
Thermo Scientific HAAKE PolyLab 双螺杆混合器采用独特的模块化设计,以实验室规模的尺寸便可获得与生产规模同类产品相当的结果,且仅需少量时间和材料。其采用分体式机筒设计,上半部分可向上提起,便于研究新配方。该扭矩流变仪设置具有各种上下游配件,以及适用于平行双螺杆的模块化螺杆设计,可用于从共混到加工再到新配方表征的各种研发工艺。
HAAKE PolyLab 系统支持在工艺相关条件下进行流变学测试。根据要测试的材料和所需的剪切速率范围,可提供不同的毛细管模头;这些模头能够可靠地测定流变学特性。这对于机器和工具设计以及最终产品的优化至关重要。
聚合物材料和其他液体(如陶瓷泥料)通常不会以纯原材料的形式加工成最终产品。而通常是在原始材料中添加工艺添加剂、颜料、填料和改性剂,从而使最终产品具有理想的特性。除了这些添加剂外,分子量和分子分布也会显著影响聚合物的流动特性。
通过典型测试可确定:
Thermo Scientific HAAKE PolySoft 软件可通过正确的系统设置和预编程方法(只需按一次按钮即可)来指导进行 QC。系统软件还提供多种语言版本,适用于跨多个国家/地区的业务和工艺。还可以节省时间并减少操作错误,因为用户只需学习一个软件系统即可执行多种不同的活动。
HAAKE PolyLab QC 系统 | HAAKE PolyLab OS 系统 | |
![]() | ![]() | |
占用空间 | 紧凑型台式 | 可移动落地式 |
最大扭矩 | 270 Nm | 300 Nm (RD7) 或 400 Nm (RD16) |
可灵活连接不同测量系统 | 是 | 是 |
密炼机 | 约 60 ccm,300 ccm | 约 60 ccm,300 ccm |
单螺杆挤出机 | L:D 19:25 | 各种 L/D 比值 |
双螺杆挤出机 | 仅锥形螺杆 | 采用分段螺杆设计的锥形和平行螺杆 |
毛细管流变仪 | 圆棒式、狭缝式(带平衡器) | 圆棒式、狭缝式(带平衡器和熔体泵)、拉伸模头 |
挤出后系统 | 多种模头、水浴、切粒机、各种牵引系统 | 多种模头、水浴、切粒机、各种牵引系统 |
应用示例 | ||
密炼机测试 | 较适用于 PVC、橡胶 | 是 |
过滤器测试 | 是 | 是 |
下游应用示例 | 流延薄膜,吹塑薄膜,绞线,毛细管流变学 | 流延薄膜,吹塑薄膜,绞线,毛细管流变学 |
工程聚合物和高温聚合物的材料共混 | 否 | 是 |
毛细管流变学 | 是,尤其是 PVC | 采用熔体泵的平行双螺杆挤出机的自动流变学 |
电导率测量 | 是 | 是 |
了解更多信息 | 了解更多信息 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.