探索 Orbitrap Astral 质谱仪的新架构
Orbitrap Astral质谱仪处理速度更快、覆盖度更深、灵敏度更高且定量精准
科学不受限于想法,但却受限于实现想法的能力。这正是 Thermo Scientific Orbitrap Astral 质谱仪新技术背后的灵感:重新定义发现和转化研究的可能性。处理速度更快、覆盖度更深、灵敏度更高且定量精准,助您实现自己的抱负。
Orbitrap Astral 质谱仪结合了三种质量分析仪:用于实现高选择性和高离子传输率的四极杆质量分析仪、用于实现高动态范围和高分辨率测量的 Orbitrap 质量分析仪以及用于实现快速、灵敏测量的新型 Astral 分析仪。通过结合这三种质量分析仪并同时协调仪器内的5个独立离子包,实现了Orbitrap质谱仪性能的新标准,从而解锁对生物学和疾病机制的新见解。
Orbitrap Astral质谱仪兑现蛋白质组学能做到的承诺
了解 Orbitrap Astral 质谱仪如何帮助克服通量不足、感兴趣的分析物丢失以及灵敏度不足的挑战,从而推动蛋白质组学在发现和转化研究方面的应用。
非数据依赖性采集的新标准
蛋白质组学的未来在于在数以千计的样本中精准地测量上千种蛋白质。由于质谱测量的无偏倚性和可重现性,非数据依赖性采集 (DIA) 技术可利用非标记定量 (LFQ) 实现蛋白质组的深度覆盖,且具有较高的定量准确度和精度。Orbitrap Astral 质谱仪为 DIA 方法提供了不曾有过的数据质量,它具有较快的处理速度、较深的覆盖度和较高的动态范围,可实现精准定量。了解 Orbitrap Astral 质谱仪如何通过创新的血浆蛋白质组学新 DIA 方法实现规模化的精准医疗。
单细胞蛋白质组学的时代已经到来
单细胞蛋白质组学可以确定不同细胞类型的蛋白质组在时间和空间上的动态性质。通过测量单个细胞而不是大量样本,可以提高分辨率,从而更深入地了解疾病机制和基本生物学过程,以揭示生物学复杂性。了解 Orbitrap Astral 质谱仪如何在不牺牲定量准确度和精度的前提下,通过较高的通量和较深的覆盖度为单细胞蛋白质组学开辟新的视野。
Orbitrap Astral 质谱仪主要优势
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
更快的通量 | 覆盖度更深 | 灵敏度更高 | 准确和精确的定量分析 |
Orbitrap Astral 质谱仪可以在一天内分析180份样本,分析深度超过每份样本8,000个蛋白质组。高通量进样至进样循环仅为8分钟,这意味着一天之内就能测量140多万个蛋白质组数据点。 | Orbitrap Astral 质谱仪使用自下而上蛋白质组学测量人类细胞裂解物,通过单击实验可在1小时内鉴定12,000种蛋白质,通过多击实验可在4.5小时内鉴定15,000多种蛋白质。这些方法几乎覆盖全蛋白质组,因此降低了重要感兴趣蛋白质缺失的几率。 | 生物学的复杂异质性使得需要测量有限的细胞群或单个细胞。蛋白质组的高动态范围使得需要测量拷贝数极低的蛋白质。Orbitrap Astral 质谱仪可以从单细胞等效输入中鉴定5,000多种蛋白质,并可在大量样本中准确定量仅有几百个拷贝的蛋白质。 | 生物学变化在本质上是可以定量的,需要精准测量来确定具有统计学意义的生物标记物。Orbitrap Astral 质谱仪以较快的处理速度和较深的覆盖度扩展了准确定量测量的动态范围。 |
更快的通量
必须达到高通量,才能扩大样本队列大小。Orbitrap Astral 质谱仪可实现较快的处理速度,每个进样至进样循环的运行时间为8分钟,这意味着您每天可以分析180份样本。不仅仅是高通量,而且您每次进样都可以为典型细胞裂解物样本鉴定超过8,000种蛋白质。这开启了蛋白质组学的新范式,一天之内就能在180份样本中测量140多万个蛋白质组。凭借较快的处理速度,在一年内能够使用一台仪器测量数以万计的样本,这扩大了可以进行的研究规模,能够提高统计能力并发现新见解。
"Orbitrap Astral 质谱仪可快速、可重现地提供较深、较广泛的血浆蛋白组覆盖范围,并具有得出适合诊所每位患者的良好疗程的预测信息所需的准确度和精度。这就是精准医疗的实际应用。"
—— Jennifer Van Eyk,Ph.D.,芭芭拉史翠珊女性心脏中心基础科学研究主任
西达-赛奈高级临床生物系统研究所主任
覆盖度更深
自蛋白质组学诞生以来,对全蛋白质组进行综合性分析测量一直是科学界难以实现的目标。先进的技术可以测量约12,000种蛋白质,但这需要大量的组分分离、多种消化酶和超过一天的液相色谱-质谱仪分析时间。这种情况将成为历史。Orbitrap Astral 质谱仪通过单击实验可以实现在仅仅1小时内鉴定典型人体细胞裂解物样本中的12,000多种蛋白质的蛋白质组深度。此外,通过多击方法,Orbitrap Astral 质谱仪可在短短4.5小时内实现超过15,000种蛋白质的近全蛋白质组覆盖。
蛋白质组学还能够研究基因组中未编码的信息,如翻译后修饰。Orbitrap Astral 质谱仪以较高的通量更深入地覆盖磷酸肽和 I 类磷酸化位点,可在短短8分钟内鉴定出近35,000个磷酸肽和近20,000个 I 类磷酸化位点。在30分钟内,Orbitrap Astral 质谱仪可鉴定的 I 类磷酸化位点几乎与目前先进的 Orbitrap 质谱仪鉴定的磷酸肽总数一样多。
"Orbitrap Astral MS 可对基本完整的人类蛋白质组进行常规采集,通量高达每天8个蛋白质组,是目前先进仪器通量的10倍。"
——Jesper Olsen,Ph.D.,诺和诺德基金会蛋白质研究中心副主任
灵敏度更高
蛋白质组的高动态范围使得不仅可测量高丰度蛋白质,还可测量仅有几个拷贝的蛋白质。Orbitrap Astral 质谱仪可将大量样本的蛋白质测量动态范围扩展至每个细胞约200个拷贝的水平。对于低样本输入应用,如单细胞蛋白质组学,Orbitrap Astral 质谱仪的较高速度和灵敏度确保了双倍的通量和更高的覆盖范围,或者与竞品质谱仪相比,可具有相同的通量和三倍以上的覆盖范围。这些功能可以通过使用单细胞蛋白质组学的同量异位标记方法来扩展,该方法利用 Orbitrap Astral 质谱仪的高分辨率和质量精度,通过将各单细胞汇入单个质谱采集周期中来进一步提高通量。
"借助 Orbitrap Astral 质谱仪,我们能够将单细胞的通量增加一倍,同时将每个细胞的蛋白质数量增加 50%。这意味着我们可以开始寻找关键的细胞决策蛋白,如转录因子、表观遗传调节因子和激酶,以更好地了解单细胞的生物学异质性。"
—— Erwin Schoof,Ph.D.丹麦技术大学细胞多样性实验室蛋白质科学和生物治疗部生物技术和生物医学系副教授
准确和精确的定量分析
必须进行精准的定量分析测量才能获得切实可行的见解。虽然一些生物学过程或疾病机制伴随着巨大的二元变化发生,但绝大多数均涉及更微妙的扰动,这些扰动会增加或减少生物标记物、改变其定位或影响其结构和功能,例如翻译后修饰或复合物形成。Orbitrap Astral 质谱仪不仅可提供较快的通量、较深的覆盖范围和较高的灵敏度,在完成上述所有目标的同时,还能生成高质量的数据,以实现精准定量。这增加了结果的可靠性,并通过使用非标记定量 (LFQ) 或多通路方法(包括使用串联质谱标签 (TMT) 的同量异位标记)确保进行的每个实验都提供真正有意义的结果。
"定量结果非常令人惊讶。Orbitrap Astral 质谱仪显著增加了 DIA 的灵敏度,并能够以30分钟梯度对富集血浆中超过4,500种蛋白质进行可重现的单次定量。”
—— Mike MacCoss,Ph.D. 华盛顿大学基因组科学系教授
端到端蛋白质组学工作流程解决方案
Official Product Launch 6/5/23
特色应用与资源
相关资源
订购指南
联系我们
* 必填字段