交联质谱法
了解蛋白质相互作用
交联质谱 (XL-MS) 可分析“锁定到位”的蛋白质-蛋白质相互作用,以更好地了解蛋白质如何影响信号级联、基因上调和能量 (ATP) 产生等生物学过程。大多数蛋白质功能取决于这些蛋白质与其他蛋白质和细胞组分(如核酸和脂肪酸)的相互作用。正是通过这种相互作用,生物学过程得以开始、结束和改变。
本页内容
通过相互作用研究蛋白质功能
交联质谱法已成为研究蛋白质-蛋白质相互作用的强大技术。蛋白质-蛋白质相互作用研究的交联可帮助研究人员在蛋白质复合体或单个蛋白质中创建远距离图谱,从而实现相互作用区域的可视化。XL-MS 可与低温电子显微镜 (cryo-EM) 或 X 射线晶体学等高分辨率技术并行使用,以获取结构信息。交联实验提供蛋白质内部区域之间的距离限制,从而创建低分辨率三维结构信息或蛋白质结构的一般拓扑结构。对于蛋白复合体,XL-MS 也可用于测定蛋白复合体的组织结构。
交联质谱分析工作流程
在交联过程中,化学交联剂用于化学连接相互作用复合体的组分。紧接着进行液相色谱 (LC) 分离和质谱 (MS) 分析鉴定。此工作流程通过保持原有的相互作用复合体以实现蛋白质-蛋白质相互作用研究。
纳流、毛细管流和微流液相色谱分析新标准
Thermo Scientific Vanquish Neo UHPLC 系统专为追求科学新突破的研究人员而设计,是蛋白质组学、精准医学、转化研究等领域 LC-MS 应用的理想选择。与 Thermo Scientific PepMap Neo 纳流 LC 色谱柱相结合,可为浅梯度、高通量应用以及介于两者之间的各类应用提供出色的效率和强劲的性能。
助您突破当前科研成果
当今的前沿研究推动 LC-MS 超越极限。更快地获取高置信度的洞察信息,以准确分辨细微差异并避免代价高昂的死胡同,这一需求比以往任何时候都更为迫切。Thermo Scientific Orbitrap Eclipse Tribrid 质谱仪借助新型创新技术超越了这些极限,提供了扩展实验范围的极高灵活性,并具有内置智能以确保获得极高的数据质量和信心。通过单一系统提供出色洞察力,助您高效地突破当前科研成果。
强大的交联数据分析
Thermo Scientific Proteome Discoverer 软件提供了分析交联数据的强大方法:软件中的新 XlinkX 节点为交联 MS 分析提供了全面集成的交联肽搜索引擎。该节点通过指定交联间和交联内肽段及单加合物实现交联肽注释。它还兼容不可裂解型和 MS 可裂解型交联剂。
专题视频:交联质谱法
乌得勒支大学的 Fan Liu 博士介绍了交联质谱法的运用及其如何帮助了解蛋白质复合体。此外也探讨了近期开发的用于交联分析的新型搜索引擎 (XlinkX),该搜索引擎可帮助分析人员搜索数据库大小不受限制的任何数据库,并强调许多蛋白质复合体的结构和生物学的关键信息现在触手可及。
相关交联质谱目录