深入了解蛋白质复合体
非变性质谱分析 (Native MS) 能够研究处于生物状态的完整蛋白质、非共价蛋白质-蛋白质和蛋白质-配基复合体。对于蛋白质复合体,高分辨精确质量数 (HRAM) 测量可确认复合体的存在,还可确定其他信息,例如单个亚基的化学计量和解离常数。对于单个蛋白质,非变性 MS 也可用于检测预期的翻译后修饰 (PTM) 模式和程度。它可以提供这些修饰的相对丰度,例如存在于特定位点的各种糖型。
线上讲座
点播网络讲座:通过在线缓冲液交换 (OBE) 实现非变性质谱自动化
了解如何使用适用于非 MS 应用的在线缓冲液交换 (OBE) 优化蛋白质过表达、如何实施实验,以及如何通过偶联亲和分离(例如 IMAC-OBE)来扩展实验。
专题教学视频