TSQ Mass 质谱仪产品对比
不同的应用需要不同级别的系统灵敏度、分辨率和速度。在这个表格中,我们比较了不同的 TSQ 三重四极杆系统,旨在展示哪些系统满足您实验室的需求。有关这些系统的更多信息,请点击我们的 疑难解答:向可靠定量过渡——寻求美好的明天
产品比较
三重四极杆产品比较 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
灵敏度 | +++ | +++ | ++++ | +++++ | |
分辨率 | ++ | ++ | ++ | +++ | |
扫描速度 | ++++ | +++ | ++++ | ++++ | |
应用于多种基质 | |||||
蛋白质组学的靶向定量 | 否 | 是 | 是 | 是 | |
肽和蛋白质定量(生物制药) | 否 | 是 | 是 | 是 | |
小分子定量(制药、临床研究) | 是 | 是 | 是 | 是 | |
小分子混合物定量(环境安全、食品安全、法医毒理学、制药) | 是 | 是 | 是 | 是 | |
痕量杂质的分析和靶向定量(杂质定量) | 是 | 是 | 是 | 是 | |
组学中的靶向定量(代谢组学、脂质组学) | 是 | 是 | 是 | 是 | |
重要功能 | |||||
MRM 用于可靠鉴定 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
多离子源兼容性 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
高分辨率 SRM:可提高对分析物或复杂基质中的多种分析物的可选择性和灵敏度 | ++ | ++ | ++ | +++ | |
分段式四极杆可提高离子效率 | 是 | 否 | 是 | 是 | |
中性粒子档杆提高稳健性 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
增加电子倍增检测器中的打拿极数量,延长检测器使用寿命并获得更出色的线性动态范围 | 是 | 否 | 是 | 是 | |
APCI 兼容 HESI 源 | 是 | 否 | 是 | 是 | |
极性切换:稳定地快速切换可更快速地定量检测每种分子类型 | + | + | + | + | |
系统远程监测 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
帮助符合 21 CFR 第 11 部分的要求(合规的软件) | 是。使用 LCQUAN™ 软件 | 是。使用 LCQUAN™ 软件 | 是。使用 LCQUAN™ 软件 | 是。使用 LCQUAN™ 软件 | |
仪器 IQ/OQ 辅助 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
Thermo Fisher Cloud:随时随地访问、处理和回顾数据 | 否 | 是 | 是 | 是 | |
Wi-Fi 连接:远程访问数据,检查检测性能 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
尺寸 | 27x30x33(in) | 27x30x33(in) | 27x30x33(in) | 27x30x33(in) | |
IVD 平台 | 否 | 特定国家可用 | 否 | 否 | |
兼容的分离技术 | UltiMate、Vanquish、Multiplexing、毛细管 LC、其他供应商 | UltiMate、Vanquish、其他供应商、IC、Multiplexing、毛细管 LC、NanoLC | UltiMate、Vanquish、其他供应商、IC、Multiplexing、毛细管 LC、NanoLC | UltiMate、Vanquish、其他供应商、IC、Multiplexing、毛细管 LC、NanoLC | |
兼容哪些软件? | Xcalibur、TraceFinder、Chromeleon | Xcalibur、TraceFinder、Chromeleon | Xcalibur、TraceFinder、Chromeleon | Xcalibur、TraceFinder、Chromeleon | |
库可用性 | 是 | 是 | 是 | 是 |
快速链接
LC-MS 网络研讨会系列
扩展您的应用知识
我们的 LC-MS 点播网络研讨会系列可扩展您在制药、生物制药、环境、组学、食品、法医学和临床研究等领域的应用知识。了解新的高性能质谱分析解决方案如何帮助您的实验室解决极为紧迫的分析挑战,不管样品类型如何。
相关支持