代谢物检测、定量和表征—全面、可靠的代谢组学分析
全面、可靠的代谢组学分析
先进的 Thermo Scientific Orbitrap 质谱仪提供高分辨率精确质量(HRAM)测定的具有高灵敏度和高重复性的非靶向和靶向代谢组学和脂质组学样本分析。快速数据采集和极性切换通过在单次分析中同时检测正离子和负离子尽可能提高了分析效率。对于常规和良好表征的代谢物,TSQ 系列三重四极杆质谱系统提供了具有无与伦比灵活性和高灵敏度的基于 SRM 的靶向代谢物定量分析。
精选代谢物检测、定量和表征类别
从各种应用的小规模到大规模研究(从非靶向、半靶向到靶向代谢组学研究)中获得宝贵的定量见解。凭借经过优化的方法,Thermo Scientific Orbitrap Exploris 240 质谱仪能够将样本快速转换为结果且操作简单。凭借优越性能与 Thermo Scientific AcquireX 智能数据采集策略,可快速获得可靠结果,仪器占地空间小,具有超越日常使用的多种功能。
Thermo Scientific Orbitrap Exploris GC 240 质谱仪集成GC 分离,采集高精度数据以高专属性和选择性来定量所有可检测化合物。该系统具有宽的动态范围和优异的分辨率,可同时定量和鉴定高丰度和低丰度代谢物。
对于常规表征良好的代谢物,Thermo Scientific TSQ Altis 三重四极杆质谱仪甚至超过了最严格的分析要求,具有卓越灵敏度、扫描速度和动态范围,适用于基于 SRM 的靶向代谢组学分析应用。
对于适合 GC 分离的常规表征良好的代谢物,Thermo Scientific TSQ 9000 三重四极杆 GC-MS/MS  具有最高分析效率以及卓越的灵敏度、扫描速度和动态范围,适用于基于 SRM 的靶向代谢组学的定量分析。