Search Thermo Fisher Scientific
内源性代谢物结构各异,且丰度差别大。为了成功进行代谢物全面覆盖,需要采用多种分离技术。Thermo Scientific 提供气相、液相和离子色谱分析系统、不同色谱柱对应多种化学成分,实现最全面的分离。我们的解决方案结合先进的 Orbitrap 质谱系统,可更广泛、更深入地分析代谢物。
液相系统使用反相 (RP) 和亲水作用液相色谱 (HILIC) 柱实现最广的代谢物覆盖范围。 Vanquish Flex 二元 UHPLC 系统是首选液相系统,其使 LC-Orbitrap MS 成为业界前沿的综合代谢组学研究解决方案。
GC-MS 产生可重现的分子裂解模式,成为代谢物鉴别中不可或缺的分析工具。准确质量的电子轰击(EI) 碎裂模式也适合用于与大量可用库进行匹配,同时提供 HRAM 以进行更深入的表征。
离子色谱已经成为分离带电或强极性化合物的正交分离技术。采用Dionex ICS-6000 标准孔和微孔HPIC 系统的IC-MS,通过分离早洗脱代谢物补充RP LC-MS来增加代谢物覆盖率 。