HPAE-PAD 是一种成熟的碳水化合物分析方法,通过碳水化合物的羟基和羧基之间基于电荷、大小、成分、异构性和键合的特异性相互作用分离碳水化合物。
糖基化对蛋白药物的疗效,稳定性,免疫原性具有重要点影响。以单克隆抗体为例,常见的N-糖型主要为G0F、G1F、G2F、G1FGlcNAc、G0F-GlcNAc等;如果出现OligoMan、Gal-a-1,3-Gal、NGNA、Xyl-1,2 Fuc-1,3等糖型,则会影响免疫原性或半衰期,需要避免;另一方面,可以细胞工程及分子生物学技术,提高A-Fuc,GlcNAc bisecting,G2F,HyperSialyation(NANA)的含量,以增强ADCC,CDC,Anti-inflammatory 等效能。寡糖为非模板合成,并呈树状结构,其结构极其复杂,仅由6种单糖组成的寡糖链,其理论结构即达到惊人的1012种。这就要求用于寡糖的分析设备具有强悍的分析性能。Thermo Fisher开发了一系列简单、高效的液相色谱-质谱表征方法,涵盖了从糖链结构分析、到糖基化位点鉴定、再到糖肽解析的完整分析流程。
N-连接寡糖链、糖基化位点以及糖肽的液质分析方法总览
1) 寡糖链分析
N-糖链(由天冬酰胺连接寡糖)结构分析包括寡糖链释放、标记、液质联用分析和数据处理四个步骤。寡糖链释放根据不同的糖基化类型选择不同的方法,N-糖链主要使用PNGase F。衍生化标记步骤可以增强寡糖的质谱响应。其中,还原末端标记2-AB等苯胺或杂环化合物还可使寡糖链通过荧光检测,全甲基化标记增强寡糖链的疏水性,实现反相分离检测。以Q-Exactive为代表的Orbitrap超高分辨质谱具有高的灵敏度优势,使用其直接分析未标记的糖链也可以取得满意的效果。寡糖碎片质谱可使用软件进行全自动结构解析,获得寡糖链精细结构信息。
2) 糖基化位点分析
N-糖基化位点鉴定通常使用PNGase F 酶释放糖链,使肽段上产生去糖基化位点,并在肽段上产生去糖基化痕迹:天冬酰胺(N)发生脱氨基化,造成0.9840 Da的质量增加。通过质谱寻找发生+0.9840 Da的天冬酰胺,以及N-糖基化保守序列NXS/T (X代表脯氨酸以外的任何氨基酸)过滤,获得可信的鉴定结果。为了避免天然脱氨基化造成的假阳性,可以在18O水中进行酶切,使去糖基化位点含有一个18O,形成+2.9890Da,可与天然脱氨基区分。
糖基化位点的发现与确证对质谱的分辨率与灵敏度具有较高要求。Orbitrap由于具有超高分辨率和超高灵敏度,无论对于单抗等纯蛋白样品、还是全细胞蛋白等复杂样品,都是是糖基化位点表征的最佳工具。目前糖基化位点最大的数据集,共从小鼠组织与血浆中注释了6367个糖基化位点。该实验采用用PNGase F 释放糖链并标记18O方法,使用Orbitrap鉴定糖基化位点,共鉴定到6367个位13点,其中5753个位点是没有记载的新位点。该研究对糖蛋白的研究具有重要意义,也展示出了Orbitrap超群的性能。在相对简单的抗体及其他蛋白药物糖基化位点表征中,Orbitrap更可毫无疑问地胜任此工作。
3) 糖肽分析
糖肽分析前处理简单,能同时鉴定糖基化位点和解析寡糖链结构,并获得位点特异性糖链信息,即微观不均一性。但是糖肽解析比糖链与糖肽分开解析的传统方法更为复杂:寡糖链离子化效率较低;相比肽段骨架更易碎裂,造成肽段骨架难以充分碎裂;谱图非常复杂,传统搜库手段无法处理。HCD高能碎裂相比传统CID能获得更丰富的碎片信息,使糖肽的寡糖链和肽段骨架充分碎裂
网络讲座视频
聚糖分析信息专题学习内容
应用更新
糖基化是重要的细胞内过程,涉及各种酶和底物的相互作用。
应用资料
在本应用中展示了对释放的荧光标记 N-聚糖进行聚糖分析和结构表征的完全集成的工作流程。
白皮书
碳水化合物分析,又称为糖基化分析、聚糖分析,或者有时简称为糖分析,随着药物开发、癌症研究、干细胞研究和生物燃料开发多样化而日益重要。