Corona™ Veo™ RS电雾式检测器
利用更快的分离速度和 UHPLC 分辨率,比标准 HPLC 快 5 至 10 倍地获得结果。Thermo Scientific™ Dionex™ Corona™ Veo™ RS(快速分离)电雾式检测器的高采集速率和低峰分散使其超越了简单的HPLC 应用范围。宽广的动态范围意味着在同一次运行中可以测量低含量的杂质和活性药物成分 (API)。依靠独立于结构的响应,即使不知道峰成分也能够评估相对含量。
更清洁的色谱图,更高的灵敏度
气流电子控制和集成式气流切换阀让您可以将气流切换到备用检测器,或者作为废物处理,从而将不需要的基质排出检测器。连续可调的蒸发温度(5°C 至 100°C)增加了管理半挥发性物质的灵活性,并且最大程度降低基线噪音,从而最大程度提高分析灵敏度。
Corona Veo RS 检测器提供:
- 简单直观的操作
- 与 UHPLC/RSLC 的兼容性
- 轻松切换并联检测器的能力(例如 MS)
- 能够由挥发性流动相切换至非挥发性流动相而无需将检测器从系统中移除
- 0.01–2.0 mL/min. 的宽广流速范围
- 高达 200 Hz 的数据采集速率,可捕捉最窄的峰
通用、近乎一致的响应
当今没有任何其他检测器能够与电雾式检测的全能表现匹敌。它可用于分析糖、碳水化合物、聚合物、表面活性剂和赋形剂。电雾式检测可为制药质量控制提供关于有机 API 及其无机反离子的全面配方化学计量信息,并且它可以在比示差(RI) 检测器或蒸发光散射检测器 (ELSD) 更广的动态范围内提供线性响应。
因为响应近乎一致,并且独立于化学结构,可以对照任何已知标准品进行浓度测量。
建议用途
电雾式检测可用于大分子和小分子、生物分子、添加剂、补充剂、特种化学品和聚合物的分析。它在赋形剂和配方表征、强制降解研究、杂质检测、清洁流程验证或最终产品质量评价方面的表现尤为出众。Corona Veo 系列具有分析型研发需要的灵活性和出色性能,同时也具有生产 QC/QA 所需的简单性和可重现性。