使用 Thermo Scientific RadEye PRD4 和 PRD-ER4 个人辐射探测器可实现高灵敏度辐射探测和低误报。RadEye PRD4 和 PRD-ER4 个人辐射辐射探测器在提高搜寻效率的同时为用户节省了判定警报的宝贵时间。
视频:手持式盖革计数器可检测公共安全威胁
按应用选择的便携式盖革计数器
- 可在辐射源的方向或位置未知或遍布您周围的所有位置时使用
- 可提供不同的剂量率量程并实现本质安全
- 显示 γ 射线计数率、剂量率、累积剂量、停留时间及峰值
- 使用 2 节 AAA 电池,可连续运行 900 小时
- 重量仅为 160 克
- 适用于扩大能量测量范围,例如建立热区和暖区
- 用于测量 γ 和 X 射线的手持式扁平盖革计数器
- 便携、准确且具有出色的剂量率能量响应
- 显示 γ 射线计数率、剂量率、累积剂量、停留时间及峰值
- 多功能一体装置,用于探测表面污染以及监测个人剂量率
- 提供 3 个过滤器选项,用于剂量率监测和 α 粒子屏蔽
- 大量程
- 在单一装置中测量 α、β 和 γ 射线
- 用于测量 Hp(10)、H*(07) 的快速连接过滤器选项
- 使用 α 射线屏蔽过滤器快速测定 α 射线或 β 射线污染
- 适用于难以触及的区域或具有高辐射的区域且必须遵循 ALARA 原则时
- 内置经校准的剂量检测器和外部连接,可读取各种模块化探头(包括盖革米勒管)
- 可与您现有的探头配合使用
- 适用于对某个区域进行远程监测
- 可与现有 FH 40 仪器无缝连接以实现便携式使用,或与 FHT6020 壁挂式控制器无缝连接以实现固定式应用
- 选择具有内置大显示屏的一体式快速部署 WAM 500,可向该区域的用户发出远程警报
- 提供各种剂量和计数率量程以满足个性化需求
- 适用于需要高度可靠、轻便且更坚固耐用的仪器的场景,可与您现有的 GM 管式手持式探头配合使用
- 您可更换过时和笨重的电子控制器,同时继续利用有用的手持式探头
- 配备屏幕设置指南和现代电子结构,可与其他 RadEye 设备实现简单通用连接,从而延长使用寿命并提供支持
我们基于盖革米勒管的辐射探测产品系列专为您的特定任务而设计。峰值计数率和剂量率值、能量补偿剂量率、累积剂量及剩余停留时间等有用信息可帮助您将注意力集中在任务上,而无需费心关注仪器。
- 确保安全性——极高剂量率测量和准确性
- 坚守使命——在不增加误报的情况下,更快地探测更远距离的辐射
- 迅速响应——更快地对潜在威胁进行鉴别和判断
- 轻松部署——为入门到高级用户提供简化的辨别能力
精选常见问题解答
辐射几乎无处不在。辐射是否始终对公共健康和安全造成威胁?如何监测辐射?探测辐射需要使用哪些工具?你们是否有点虚张声势?如需获取上述问题及其他问题的答案,请参阅我们的关于辐射探测的常见问题页面。
个人辐射探测器产品组合提供了传统盖革计数器的功能,同时还具备传统盖革计数器所没有的特性。这些轻型仪器即使在同一装置中也能提供更广泛的多种电离辐射(α、β、X 和 γ 射线)探测范围。
技术应用资源
支持
我们针对您的所有辐射、测量及安全产品,提供全球综合性服务、支持与零件供应的整合资源。
请求服务 ›