从整个电磁辐射光谱图来看,尽管光谱非常宽,但可见光区域却非常狭窄。大多数电磁辐射光谱并非肉眼可见,尽管它就在那里。肉眼无法查看紫外线辐射,这就是造成晒伤的原因。在光谱的另一端,红外辐射也不是肉眼可见的,但人们可以感受到由壁炉或者其他受热物体散发的温暖。正因为大部分辐射肉眼不可见,所以需要进行检测,因为大部分辐射对我们有影响,无论是否能看见。
对大多数人来说,这个术语本身所指的辐射类型是电离辐射,通常是和核反应堆以及发电厂有关。这是我们主要关注的辐射类型。辐射足以从原子中去除电子,包括 X 射线、宇宙射线和放射性物质辐射。
不稳定原子自发地转变为新原子(或处于较低能态的同一原子),发射辐射的过程称为放射性。在该过程中,单个高能原子衰变到较低的能量状态,并通过发射粒子、粒子组和/或 γ 或 X 射线光子来释放多余的能量。这些发射颗粒具有放射性,由此构成了电离辐射。我们无法看到、听到、闻到、尝出或接触电离辐射,因此需要通过仪器进行检测和定量。
人们可能会惊讶地发现,在我们的一生中,我们都置身于自然界中非常低水平的电离辐射中,包括各种自然界来源。我们的身体一直吸收着各种辐射,即便如此,我们自身并不带辐射性。然而,众所周知,辐射吸收对我们的影响是累积的,过量可能导致健康问题。这就是为什么检测电离辐射的来源和强度非常重要,特别是工作场所。避免暴露在辐射中或限制辐射“量”,避免随时间推移过度暴露于电离辐射中而产生有害影响。
电离辐射即可检测,又可定量,这一点非常有用。测量辐射与称量一篮子蔬菜不同;放射实际上是一个原子发生一次,虽然单个事件是非常有方向性的,多个事件也是非常有方向性的,但并非所有事件都在相同的方向上释放粒子,因此辐射会从各个方向消失。连续辐射束只是一个接一个发生的许多单独衰变事件或变换的集合。因此当我们测量辐射时,我们用居里(Ci)作为测量单位,每秒37亿次衰变(每分钟2.22万亿次);Bequerel(Bq)作为单位,每秒1次衰变。(“居里” Ci是1克镭的活性量,以诺贝尔物理学家和化学家玛丽·居里的名字命名,他对放射性进行了开创性研究。)
可通过全国许多工厂和数千个地点寻找辐射,不只是在大都市区和核电站。如果未得到适当控制和监控,可对公共健康和安全造成威胁,以下是一些应该使用辐射检测和监测技术的地方:
人群:游行路线:警方可通过技术手段努力在游行路线上寻找爆炸性威胁,对城市游行路线上的所有交通和风扇进行安全和安全辐射监测。警察部门可通过大量采用这种技术的产品监测、检测和定量辐射,并在事件发生前提供基线扫描,监测事件发生时的变化。
下载游行路线监测文件和图表。
重大节假日:在拥挤的节假日活动现场(例如新年庆典)或乘坐该地区的地铁时,或许你没有留意穿着便衣的军官带着背包走来走去,这些背包是特殊的辐射探测背包,用于快速定位和检测该区域的大面积发射伽马放射源。
体育赛事:大型体育赛事是容易受到恶意辐射威胁的高风险目标,哪里是监控风扇、进行基线扫描和设置远程监控的最佳位置 – 以及可用的技术有哪些?下载带有安全和安全辐射监测点标记的体育赛事辐射事件情景图。
海关与边境:全球经济对我们的边界带来了严峻挑战,越来越多的人和货物跨越边界,导致每小时都有大量行人、车辆和货运集装箱通过安全边界,通常全天候无休。团队需要配备适当的工具来监测和检测辐射威胁,包括测量仪表、污染监测仪、个人辐射检测、个人剂量率计和手持式辐射同位素标识符。
工业和制造业场所:每天都有放射源需要进行检测和定量,建筑、包装食品分析和检查,结构检查(焊接,混凝土等)的射线照相和其他工业操作。
科学和学术建筑实验室:致力于核研究或核医学的学校以及科学建筑实验室可以处理放射性物质。
医疗设施:鉴于放射化学和成像、质子束处理、辐射研究实验室和血液辐照器,许多医疗设施都包含高放射源。当人们需要扩展能量范围时,例如建立热区和暖区,就会使用伽玛测量。医用同位素或辐射设施的核医学操作人员需要始终监测暴露风险。这些仪器通常具有便携性和高精度,具有出色的剂量率能量响应。仪器显示 Gamma 计数率、剂量率、累积剂量、停留时间和峰值。
军事行动:军队和 CBRNE 防御队受到人类已知的最严重和最可怕的威胁,包括放射性事件。快速识别爆炸物、化学武器和制剂以及辐射可能是目标区域居住者生死攸关的问题。此外,需要保护工作人员免受诸如火炮中贫化铀暴露的威胁,以及配备便携式和可穿戴式辐射探测器和监测仪的船舶和潜艇上核电的威胁。
核电厂:辐射检测和监测解决方案用于优化发电基础设施的安全性、运行效率和法规依从性。
- 光谱辐射探测器是辐射控制区域、污染检查点以及废物和材料运输调查中污染监测的理想选择。
- 电子剂量计用于监测、通知和改善工作人员的安全性,特别是在不可避免地暴露在辐射工作环境中时。
- 电厂运营商可以通过便携式 CAM 精确测量和提供工作环境的报警指示来维持 ALARA 原则,便携式 CAM 可主动测量放射性β微粒、α微粒、碘和稀有气体。这些仪器通过早期预警指示功能和提高工作人员效率(从呼吸保护中释放),尽可能减少内部辐射对工作人员带来的伤害。
- 污染监测器可在人员、财产和材料离开辐射控制区域或现场之前快速准确地检测放射性污染。
- 应急计划(EP)和环境监测仪为辐射防护人员提供了快速收集关键现场数据、识别释放/羽流同位素组合,以及适时给出明智建议和决策所需的工具。以上所有操作都确保支持法规依从性这一终极目标,同时可最大限度地维持人体健康和安全保护。
- 辐射探测器、仪表和仪器,用于监测、探测和定位 α、β、γ/ X 射线和中子辐射。
- 网络和通信功能包括可与数据管理系统结合使用的关键仪器,用于长期趋势分析和实时远程监控。
石油及天然气项目:在压裂以及石油和天然气勘探期间,可以释放来自地下深处的放射性。此外,废水可能含有一定量的辐射,并且由于铀的存在,也可以在钻屑和工具中发现低水平污染。
废料场和垃圾填埋场:不需要的放射性物质,也称为孤儿源,是指密封的放射性物质来源。孤儿源可附着于拆除的工业或医疗设施中,我们需要在污染其他材料之前将其移除。可采用自动废料监控系统监控进入废料场的车辆或设施处理过程,提供准确、可靠的废金属辐射源检测。
运输网络:废弃的放射性燃料必须从反应堆场地安全运输数千英里后进行后处理或处置。任何参与运输的工人,包括司机和操作人员,都应携带个人便携式辐射探测和识别仪器,沿途的城镇也希望在他们的响应工具队中安装光谱区域监视器。这些自主监测器可置于危险的剂量率区域,自动无线传输所收集的辐射数据,尽可能减少第一反馈者的辐射暴露量,而不影响数据收集的品质和频率。
先进的集成辐射探测和放射性测量仪器有助于缓解威胁并确保您的安全,包括辐射探测器、辐射监测设备和辐射测量仪器,可在您掌心、工作场所和邻居家中为您提供全面实时监测、早期预警和完整信息。以下是示例:
- 便携式辐射测量仪(SPRD)是一种寻呼机大小的仪器,用于伽玛探测、伽马ID和中子探测。警察将 PRD 作为他们寻找来源的主要手段。这些仪器使用专利的天然本底扣除(NBR)技术来检测、定位和识别放射性核素,如核武器、脏弹、孤立的或故意掩蔽的来源,同时消除来自自然环境的典型错误报警,如花岗岩建筑、地下通道、隧道和地铁系统。
- 远程辐射监测仪可以检测和识别特定位置的辐射,并将结果报告给远离辐射源的用户。它们可提供高精度伽玛和中子辐射测量,并可在各种环境和辐射剂量率水平下提供实时数据。这些类型的仪器使安全和保安人员能够快速、安全地识别和应对辐射威胁,同时维持良好的 ALARA 原则。可以将该仪器置于潜在危险位置,然后通过手机应用程序或远程指挥中心向附近的人员发出警报。多个仪器可以无线联网,以扩大大型场地或整个城市的覆盖范围,同时使人员远离危险区域。
- 辐射检测背包通常适于现场使用,用于快速定位孤儿源、辐射污染和潜在的恶意辐射源 - 而不会对人群产生恐慌。背包配备了一个大而轻的伽马辐射探测器以及一个中子探测器,专门设计用于人体,无需昂贵的 He-3。探测器在移动时提供出色的灵敏度,从远处到几个城市街区,是应对高流量、大面积安全的理想选择,如游行。警官可以背着背包,暗地定位并快速检测大面积伽马放射源。
- 便携式能谱分析仪(RIID)用于通过提供放射性物质的精确同位素来搜索和识别可能用于制造脏弹的材料,评估潜在威胁并快速制定行动计划。再与背包或 PRD 结合使用时,通常用于确认辐射源,RIID 的探测器具有高分辨率,可用于准确识别,体积大,足以在安全距离内进行识别。
- 是一种先进的移动解决方案,用于核事件响应、放射性热点识别、环境污染检测和常规安全监视等应用中的辐射测量、巡查和同位素识别。该系统可用于轻松测量某个区域以确定辐射基线轮廓。因此,可用于监测诸如医院和高速公路地下通道等已知高辐射区域,从而消除了调查这些区域的必要。保存与 GPS 映射坐标相关的调查数据,并与定期巡查期间的数据进行比较,提高了响应准确性并避免了误报。
您可以通过我们的辐射检测和测量页面查看其他技术。
盖革计数器—以 Hans Geiger 命名,他是一位20世纪初从事辐射探测工作的德国科学家。盖革计数器是一种可用于探测辐射的仪器,可检测周围是否存在辐射,但无法检测辐射的原始来源(辐射的来源),它是什么类型的或含有多少能量。
便携式辐射测量仪用于检测和定位人造装置产生的辐射源,如核武器、简易核装置(INDs)或放射性散布装置(RDDs),将其佩戴在身上可检测佩戴者周围的紧邻区域存在的辐射。这些仪器可轻松快速查明放射源的位置,使佩戴者对威胁的确切位置做出反应。
若要了解更多细节,请查阅盖革计数器和个人辐射探测器的区别
是的,有多种类型的个人辐射探测器可供选择,取决于使用类型(例如警察与医务人员)和需求,如监测剂量率、停留时间和峰值。而且,如果主要是搜索和发现辐射,则需要使用阻截设备。如果您知道自己处于一个可能受辐射照射因素影响的环境中并且想在有危险时收到警报,则需要使用个人安全工具。急救人员和执法人员通常需要辐射探测器来定位非法辐射源。还必须考虑个人工作环境类型。极端温度或者水面会带来检测困难吗?要确保您的个人辐射探测器能够承受恶劣的工作环境。如果您未处于辐射水平剧烈波动或绝对未知的紧急情况下,但您的工作经常接触辐射,则可能需要佩戴一个剂量计来检测辐射暴露情况,以便按照规定的年度辐射剂量限制进行跟踪和记录。
我们开发了一种“工作流程”式调查问卷,用于帮助指导您找到满足您需求的最佳个人辐射检测选择。可通过交互式网页信息查找,同时提供了信息图表.pdf。
放射性物质通常可在自然界中的空气、水、土壤、岩石和植物中发现。您接触到的自然辐射量会根据您的活动和位置发生波动。我们将此称为背景辐射。当您试图确定辐射测量和检测设备上可能检测到的高辐射水平是否已发现潜在威胁时,不同级别的背景辐射可能会导致错误警报。
自然背景抑制(NBR)技术是一种用于在测量辐射时消除波动的自然背景水平技术。这种专利和专利技术可以用于通过扣除自然背景辐射来快速区分自然辐射和人工辐射,为您提供更准确的人工辐射水平结果。
使用不含NBR技术的仪器操作人员通常将其警报阈值设置的更高,以消除误报的干扰,或者因为频率而忽略警报导致可能错过隐藏或屏蔽的来源。使用含NBR技术的仪器可以让您将警报阈值保持在极低水平而无需担心来自非威胁源的错误警报。因此,当警报响起时,您知道是时候采取行动了。
通过提供更准确的结果,急救人员和那些负责识别潜在威胁的人将更加自信和有效地了解威胁何时是真实的。
关于辐射探测教育部分的目的是提醒急救人员、消防部门和警察部门,几乎每个城市和地区都存在辐射源。如果发生事故,可能会导致不必要的辐射过量暴露。试想,如果消防员被召集救援仓库火灾,仓库中瓶装物或包装物发生火灾,或在没有辐射测量装置的情况下储存密度计,他们如何在没有辐射探测器的情况下知道是否暴露在危险辐射水平下? 此时的重点是,知道辐射源近在咫尺,而辐射源并非始终像医院或核电站一样明显,并且知道有可用的补助金来购买最先进的仪器来测量和定量辐射。
许多社区认为,如果没有核电厂,他们附近就没有辐射危险。事实并非如此,这就是为什么如今许多消防部门和警察携带辐射探测器,这些探测器大部分来自冷战时期。升级这些老化的探测器同时承担了对抗国内恐怖主义威胁的双重责任,快速应对少量辐射,在辐射剂量率高时提醒用户,是每个社区都应考虑的需求。
辐射检测及定量这是所有社区应该解决的另一项安全预防措施。安全和保安人员应能够在任何情况下检测、定位、识别和定量放射性辐射。第一步是具备足够的知识发现辐射问题所在。
以下是一些应该利用辐射探测和监测设备来保护自己和公众免受潜在威胁的工作人员类型的案例。
辐射是一种经常被忽视的威胁,不安全的放射源可使执法和应急响应团队置身灾难性环境中,并可能对社区、城市或整个地区产生长期破坏性影响。以下是每个执法机构应考虑的5个步骤,用于确保辐射检测准备就绪。
视频聚焦
必须准确地测量和监控工作场所的辐射暴露量,以保护员工和雇主。如果不能保障工作人员的安全,请联系我们的辐射剂量监测服务。