适于任何情况。提供较大限度的保护。
我们不断推进 CBRNE 和脏弹探测探测技术革新,以实时探测并即刻给出结果,防止辐射和放射性物质的威胁。从移动探测设备到移动和入口探测监测仪,我们可为任何场景提供解决方案。我们因如下优势而值得客户信赖:
- 产品广泛—广泛的产品组合,可满足各种辐射探测需求
- 品质上乘—为在最恶劣的环境下长期使用而设计和制造
- 经验丰富—从业逾 55 年
- 创新层出不穷—通过不断涌现的新技术和解决方案,助您始终走在不断变化的行业前沿
我们可提供辐射检测产品项目资金,并提供免费协助。
适用于任何情况的手持式检测工具
Thermo Scientific RadEye 能谱式辐射探测器是辐射管控区、污染检查点以及废物和材料运输调查应用中污染监测的理想选择。
- 便携——寻呼机大小的探测器,易于随身携带至任何需要监测的地点
- 可配置——可定制单位以匹配各种应用
- 易用——高度直观的用户界面,有助于确保快速掌握和广泛使用
哪款手持式探测仪最适合您?
辐射探测专题视频
近期关于辐射问题的文章
赛默飞世尔科技辐射测量和安防仪器部全球安全和安防市场经理 Scott Masiella 在 Police One 杂志探讨这一主题。
American Security Today 嘉宾社论,Scott Masiella,赛默飞世尔科技辐射测量和安防仪器部全球安全和安防市场经理。
辐射测量和安防仪器部全球安全和安防市场经理 Scott Masiella 对话 Homeland Security Today 探讨医院和医疗设施放射风险。
我们的产品应用
由于具有通过人口密集地区的长途路线,游行和赛事是高难度安防情境。
通过扫描到达的包裹以查找潜在有害辐射源,确保装卸码头安全。
面向安防人员的附加服务和信息
可配置服务可帮助您优化辐射检测设备的性能。从多种多样的服务中进行选择来尽可能提高您设备的生产力,与此同时控制计划外的高昂维护和维修费用。
赛默飞世尔科技开发的天然本底扣除 (NBR) 测量方法,可用于快速区分天然和人工伽马辐射,并已部署在所有 Thermo Scientific™ 辐射监测器上。使用带 NBR 的仪器可以让警报阈值保持在极低水平,无需担心来自非威胁源的错误警报。
辐射几乎无处不在。辐射是否始终对公共健康和安全造成威胁?如何监测辐射? 探测辐射需要使用哪些工具?你是想吓唬我们吗? 如需获取上述问题及其他问题的答案,请参阅我们的关于辐射检测的常见问题页面。