Antaris II FT-NIR 分析仪
使用 Thermo Scientific Antaris II FT-NIR 分析仪以适用于工厂生产的设计轻松实现基于实验室的 FT-NIR 性能。Antaris II FT-NIR 分析仪凭借业内当先的方法转移性能,可提供稳健且可靠的校准,可实现从实验室的分析到近线、在线和线内的分析。您可定义 Antaris IIFT-NIR 分析仪以用于特定应用,也可选择 Thermo Scientific Antaris II MDS 方法开发采样系统,该系统将透射、光纤和积分球漫反射分析集成在一个完整系统内。
Antaris II FT-NIR 分析仪功能
  • 快速准确地分析任何类型的样品
  • 结果可重现,且与配置、用户或环境无关
  • 在实验室或工厂中实现快速、精确和准确的测量
  • 推荐用于固体、粉末、颗粒、片剂、糊剂、凝胶、糖浆、薄膜和液体。 
  • Thermo Scientific ValPro 仪器资格认证可使监管合规性认证工作(DQ、IQ、OQ 和 PQ)变得更容易
Antaris II FT-NIR 分析仪订购信息
Antaris II FT-NIR 分析仪可根据您的特定需求作为配套系统销售。
Antaris II FT-NIR 分析仪模块
积分球
通过无损漫反射以快速且可重现的方式分析粉末和固体。Antaris II 积分球设计的高效率使得灵敏度增加、校准更稳健且样品重复性更高。
样品杯旋转器
可简化粉末、颗粒、聚合物颗粒和粗颗粒固体等散装、多相样品的漫反射光谱采集过程。结合样品杯旋转器与 Antaris II FT-NIR 积分球而采集的光谱可真正代表多相样品,因此无需采集同一样品的多个光谱。
粘性液体采样器
以快速且可重现的方式简化粘性、非反射样品的定量分析。
自动进样器 RS
对样品瓶中的粉末或其他不透明固体材料进行计算机控制的无人值守漫反射测量。自动采样器 RS 具有可重现的样品定位、自动错误检测和可替换的样品转盘,从而提供较大的采样灵活性。
MultiPro 自动采样器
可通过使用漫反射和透射技术自动分析样品瓶中的片剂、软胶囊、固体和粉末,提高质量控制效率。MultiPro 自动进样器结合了 Antaris 积分球用于漫反射分析的功能和 Antaris 片剂分析仪用于片剂和固体的透射分析的功能。MultiPro 自动进样器提供高效、计算机控制的无损质量控制分析。
自动透射采样模块
提供液体、薄膜和纸张样品的快速分析。自动透射采样模块是三位支架,可容纳标准尺寸的比色皿、培养管、样品瓶和自粘卡,用于加热或非加热透射分析。
SabIR 漫反射探针
SabIR 漫反射探针适用于需要远程采样能力的质量控制实验室,可对药物、聚合物、织物、食品和生物样品进行出色分析。
SabIR 透反射接头
适合安装在 SabIR 探针上、可快速分析液体的一种易用附件。SabIR 透反射接头是一种用于液体方法开发和原料鉴定的出色工具。