The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
使用同步光纤多路复用技术和集成工业通信,通过 Thermo Scientific Antaris MX FT-NIR 过程分析仪进行实时反馈和控制,远程监控您的材料或过程。Antaris MX FT-NIR 过程分析仪可为现场材料分析和在线工艺监测应用提供完整、切合所需的光纤接口解决方案。
这款易于使用的 NIR 分析仪允许在多个点监测单个过程或者同时监测多个过程。Antaris MX 过程分析仪可在背景中自动化地收集信息,可避免从工艺物料流中取出探针,从而持续不间断地分析您的材料。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.