The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
由于这种无损方法仅需制备少量样品或无需制备任何样品,因此使拉曼成为适用于多种科学研究、理想的超快速化学成像技术。从药物开发和质量控制到电池组件的分类,再到污染环境的塑料微粒的鉴定,Thermo Scientific 拉曼光谱仪让用户不必成为拉曼专家就能轻松进行分子结构的表征。
制药客户可在其工作流程的几个阶段—从药物配方和开发到质量控制—采用拉曼技术。拉曼能够快速鉴定样品的化学结构以识别缺陷和污染物,从而帮助制药公司保持产品一致性。
消费品的理想特性在不断进化,这就要求研究人员和制造商领先三步。同样地,高分子化合物研究人员也需要快速鉴定故障模式、复杂化合物材料分布和材料性质的工具。拉曼光谱法能够无损探查层状材料,帮助研究人员了解化合物结构和结晶度,并提供低于 1μm 的空间分辨率。
使用多种仪器或共用实验室的研究人员需要成为其各自领域的专家,但他们没有时间成为分析技术领域的专家。使用 DXR3 拉曼系列仪器,学术研究人员可以使用拉曼光谱技术、显微技术和成像技术增进其在自身研究领域的知识和提高声誉,而不用掌握一种新的科学技术。无需专家便可对该系列仪器进行仪器设置、采集数据或解读结果。
通过对半导体材料进行拉曼分析,研究人员和制造商可以快速分析新组分和材料的行为。拉曼光谱能够检测材料应力,实现快速有效的缺陷分析,这对于努力提高产品产量和可靠性的电子产品制造商至关重要。DXR3 拉曼系列产品选择广泛,可满足电子产品研究人员和制造商从早期研究到质量控制的需求。
电池性质复杂,需要结合多方面的电化学分析和材料表征技术。拉曼光谱法已成为一种重要的分析技术,可用于对多种电池组件进行表征。电池研究人员和开发者需要了解电池组件的结构和材料变化,以优化倍率性能,充电、放电和安全距离。
人们在日常用品和制造过程中使用塑料,导致大量缓慢降解的物质进入我们的环境和食物链。学术和工业研究人员正利用新的分析技术,评估在环境和消费品中发现的塑料微粒的风险。拉曼显微镜可助您鉴定、表征和量化来自各种样品来源(如瓶装水、海水何工业废物流)的塑料微粒,而您无需先成为光谱技术专家。
表征石墨烯等特性材料需要采用无创方法,这使拉曼成为出色的选择。通过拉曼光谱及其在不同物理条件下的行为,可以了解很多材料特性,包括无序性、边缘和晶界、厚度、掺杂、应变和热导率。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.