研究级拉曼光谱仪的特色为其可获得出色的可用性
研究人员可轻松鉴定和定量未知材料、了解分子结构以及研究样品组分之间的空间关系,同时节省时间并保护样品。此外,Thermo Scientific 硬件、附件和软件的设计都考虑到了可用性,使学习和人员培训过程非常直观。
使用研究级拉曼功能加速您的实验
Thermo Scientific DXR3 系列拉曼仪器采用高光谱分辨率,可帮助研究人员确定相似化合物之间的细微差异。用户可利用高精度自动聚焦和形貌分析在不平整表面上进行定位追踪,以及利用直观的工作流程显著提升样品通量。用户无需使用专用工具即可在几秒钟内调整配置。此外,设计硬件、附件和软件时均考虑了可用性,使学习和人员培训过程非常直观。
此高分辨率图像显示了由3种成分组成的片剂,这种片剂实际上是由远超过阿司匹林、对乙酰氨基酚和咖啡因而组成的
打造特定应用所需的产品组合
我们提供拉曼成像、微量拉曼分析、批量拉曼分析和联用拉曼分析仪器来满足您的所有应用需求。所有 Thermo Scientific 光谱仪都采用先进的光谱仪、检测器和光学组件来获得研究级数据。您可以轻松更换频率(激光)装置和光纤等关键附件,从而在切换使用不同仪器时只需少量或无需任何额外培训,将运营成本保持在低水平。
定制仪器以满足您的采样需求
赛默飞世尔科技提供种类齐全的附件,可助您测量不同类型样品--从液体到粉末以及表面不均匀的固体样品。在稍加改动或不做任何改动的情况下,可与各种第三方标准附件兼容,并且可定制仪器和附件以适应特殊样品。定制请求将根据具体情况进行审查。
光纤和探头是根据您的采样需求定制仪器的一种方式
无论何时运行,您都能获得准确和可重现的结果
使用 DXR3 系列的拉曼仪器时,不需要拉曼专业知识就可以得到结果并理解其含义。这些仪器设计为可让各种技能水平的研究人员轻松操作。用户可在采集前预览数据收集,从而确保每次都获得预期的结果。他们还可以进行自动对准和校准,从而确保获得准确、可靠的系统性能。
无需掌握专门知识即可快速收集和分析数据
无需掌握拉曼专业知识即可快速收集数据,这使用户能够更快完成实验。只需制备少量样品,以为苛刻应用而设计的直观工作流程可助用户显著提升样品通量。直观的成像软件让研究人员能快速可视化及了解数据和图像,从而能够轻松为经费提案提供充实证据,同时更快发表结果。
增强跨学科研究
将 DXR3 系列拉曼仪器与傅里叶变换红外 (FTIR) 光谱技术和红外显微技术等互补技术相结合,可助用户扩展鉴定未知材料的范围。这些灵活的多功能仪器可供从材料工程到生命科学和地质再到制药等不同学科的用户进行各种探索,从而提高部门研究经费的价值。
威斯康星大学麦迪逊分校为两个多用户实验室都配备了一台 DXR3 拉曼显微镜和一台 DXR3xi 拉曼成像显微镜,为整个大学的用户群提供服务。实验室的用户来自大学的不同学科,其中包括药学、地质学、材料科学、生命科学和化学。