The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
使用再熟悉不过的拉曼专用 Thermo Scientific OMNIC 和 OMNICxi 成像软件,用户可立刻开始分析。以用户为考量中心的功能使工作流程的设置和执行变得简单,哪怕是复杂样品也不例外。使用用于 FTIR 和拉曼光谱仪的 Thermo Scientific ValPro System Qualification,满足所有光谱参考和监管合规性需求。Thermo Scientific 库(包括 Aldrich 拉曼凝聚相谱图库和 Cayman Chemical 拉曼数据库)有助于法医分析人员和调查人员进行常见药物和相关化合物的快速鉴定。
OMNIC 软件 | 功能齐全的分子光谱采集和分析软件 |
OMNIC 系列软件 | 支持基于时间的数据收集 |
OMNIC 阵列自动化软件 | 从微孔板和类似阵列规格中自动收集数据和进行收集后数据分析 |
OMNIC Atlus 颗粒分析软件 | 图像导向的颗粒定位和分析 |
OMNIC Atlµs 软件 | 提供可以软件控制的超光谱绘制和图像分析 |
OMNIC Spectra | 提供高效的数据管理、简化数据流程并提供强大的光谱鉴定 |
OMNIC Macros\Pro 软件 | 高级 Visual Basic 编程接口 |
OMNICxi 3D 可视化软件 | 共焦拉曼数据的 3D 图像渲染 |
OMNICxi 高级颗粒分析软件 | 视觉和化学图像的自动颗粒鉴定和分析 |
OMNICxi 拉曼成像软件 | 视觉驱动化学成像和分析软件 |
Valpro 系统认证软件 | 功能齐全的仪器性能验证系统认证软件包 |
这款功能齐全的分子光谱和分析软件可让您在工作时快速收集清晰的可视数据。OMNIC 软件使您能自动鉴定未知样品和多组分样品。它提供了一系列出色的后处理功能,可助您进行高级分析和数据呈现。使用我们的 Thermo Scientific OMNIC Atlus 软件解决方案,您可通过强大的绘制工具进行自动分析,从而节省时间。
OMNICxi 软件专为 Thermo Scientific DXR3xi 拉曼成像显微镜而设计,提供了可满足视觉感受的化学成像和分析。还提供了一个用于渲染共焦拉曼数据 3D 图像的选项。您还可以为高级颗粒分析选择配备后期数据处理和报告选项的全自动工作流程。我们的 OMNICxi 高级颗粒分析软件使您能够:
放心使用以下较完整且高性价比的方法满足您的所有监管合规性需求:适用于 FTIR 和拉曼光谱仪的 Thermo Scientific ValPro 系统认证。
Thermo Scientific Aldrich 拉曼凝聚相谱图库用于协助法医科学家和调查员工作。
Cayman Chemical 拉曼参比数据库包含以纯参比材料为基础从 Cayman Chemicals 所获的合成精神刺激物质的光谱。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.