DXR3 拉曼显微镜概览
这款易于使用的一键式拉曼显微镜可以更快地获取拉曼数据。先进的成像功能使 Thermo Scientific DXR3 拉曼显微镜比以往更快、更可靠。X 轴自动校准改善了可靠性和稳定性,用户可以更自信地使用其拉曼数据。DXR3 拉曼显微镜凭借新型激光和光栅的速度和灵活性成为包括制药、学术、高级聚合物、微塑料在内等应用的理想选择。
DXR3 拉曼显微镜的功能
DXR3 拉曼显微镜可实现快速识别和分析微粒的全新颗粒分析能力,以坚固的集成式设计提供高性能的共焦拉曼显微技术。自动对准和校准确保了测量值的科学准确性,无需工具或手动程序,而先进的光谱仪设计不含运动部件,简化了使用并使检测系统和校准稳健可靠。
DXR3 拉曼显微镜可进行实时预览、自动荧光校正、自动曝光和宇宙射线去除。系统状态指示器能让用户一眼就知道系统已优化,随时可以收集数据。此外,三路精细光束自动对准的功能可保持峰值性能和采样完整性,同时激光功率调节功能可确保激光寿命期内样品激发的一致性。
其他功能包括:
  • 预对准和锁定到位的组件采用了自动识别和储存对准功能,这使得用户可在数秒内重新配置仪器
  • 激光器和其他组件可以与 DXR3 拉曼系列中的任意仪器互换和共享使用
  • 可选的自动偏振拉曼能力拓展了对化学结构信息的深入研究
  • 无需工具或服务工程师上门即可新增波长
DXR3 拉曼显微镜上的激光安全性
DXR3 拉曼显微镜已独立认证为1级激光安全。(注:选配的光纤附件和一些其他选配的附件为 IIIb 级激光装置,需要激光安全预防措施和激光安全护目镜。)观察时,激光被护目镜物理阻挡在目视查看路径外,以防止眼睛直接暴露于激光。
使用 DXR3 拉曼显微镜进行的 DQ/IQ/OQ/PQ 验证
提供 DQ/IQ/OQ/PQ 验证的完整套件,包括大量文档和自动化软件协议。此外,Omnic D/S 软件还符合 21 CFR第11部分的要求。
DXR3 拉曼显微镜性能概览
观察理想样品时,DXR3 拉曼显微镜的空间分辨率可精细到 540 nm,共焦深度分辨率可精细到 1.7 μm。通过 CCD 单次曝光即可捕获 3500-50 cm-1 的全光谱范围,避免接谱产生拼接伪影。532 nm 激光器的光谱范围扩大到了 6,000 cm-1
DXR3 支持多种激发激光:455 nm、532 nm 高亮度激光,532 nm 高功率激光,633 nm 高亮度激光,633 nm 高功率激光,785 nm 高亮度激光和 785 nm 高功率激光。所有激发激光都具有自动荧光校正功能。
显微镜还提供含研究质量的 Olympus 观察光学系统。此外,自动强度校正生成的光谱在仪器和不同激发激光之间具有可比性,而多维波长校准提供了在整个光谱范围内都准确的波长校准。
DXR3 拉曼显微镜专有的三重光谱仪可提供出色峰形并保证所有波长的高共焦性。用户可享受利用软件控制共焦和高能量收集模式之间切换的便利性。此外,专有的宇宙射线自动去除算法和高质量激光线滤器可确保获取无伪峰的光谱。
其他性能特点包括:
  • 消偏振的激光可避免样品取向效应所带来的光谱偏差
  • 激光功率调节器能对激光功率实时监测,确保在激光的使用寿命期间,甚至在更换激光后可重复激光激发的能量
  • 针对每个激发激光优化光栅,避免多个激发激光共用一块光栅所带来的系统性能损失
  • 专有的自动对准功能可确保系统保持在近似全新的状况
  • 专有的智能背景自动去除功能可消除 CCD 暗能量光谱
司法鉴定
司法鉴定—追踪证据和违禁药物鉴定
制药
制药行业—多晶型、异物分析和原辅料分布研究
太阳能
太阳能—硅结晶度分析和光伏材料表征
聚合物
聚合物—包裹体和凝胶缺陷、风化作用、层压材料连接层以及结晶度
纳米技术
纳米技术—表征石墨烯、碳纳米管、DLC 涂层和其他纳米结构
宝石学
宝石学—彩色宝石的快速鉴定、区分天然和合成钻石、表征包裹体和外来物
学术研究
DXR3 拉曼显微镜在材料科学、生物学和许多应用研究领域都有帮助。
DXR3 拉曼显微镜的其他应用包括:艺术品修复和保护,用于鉴定和表征颜料、树脂、釉彩以及油墨;考古学,用于表征角状物、贝壳、骨骼以及陶瓷文物;以及故障分析,用于表征微粒和表面上的细微特征。
DXR3 拉曼显微镜资源