拉曼光谱学院
了解拉曼光谱法的基础知识以及如何将这种技术应用于您的研究、分析和 QA/QC。找到拉曼初级教程、有关样品应用的高级拉曼网络讲座以及有用的仪器指南,以打造进行拉曼光谱分析时的信心。
在拉曼光谱法中,未知材料的样品会被单色(单波长或单频率)激光照亮,而激光可由样品吸收、透射、反射或散射。光从样品散射的原因是光与样品分子发生弹性碰撞(瑞利散射)或非弹性碰撞(拉曼散射)。瑞利散射光与入射激光的频率(波长)相同,而拉曼散射光会以对应于样品中分子键振动频率的不同频率从样品反射回来。
拉曼光谱法教程
您可以在这里找到我们 Mike Bradley 教授的视频教程。
拉曼光谱法基础知识
研究拉曼光谱法的基础。我们将从能级开始,进行激发、散射和干涉的讲解。
拉曼光谱法中的荧光干扰
阐述我们提供多种激光以及傅里叶变换拉曼光谱如何帮助规避荧光的原因。
拉曼光谱法原理
研究拉曼的基本原理—包括偶极子与偏振能力的对比。
拉曼光谱法中的偏振
了解如何利用偏振的激光和分析仪来揭示有关分子的更多信息。
拉曼光谱测定仪器
将迄今为止所学到的知识相结合,现在我们可打造拉曼光谱仪!
拉曼光谱法的应用
现在请观看有关具体应用拉曼光谱的网络讲座,了解如何利用拉曼光谱法。