Evolution 紫外-可见分光光度计
使用 Thermo Scientific Evolution 分光光度计改变您的紫外-可见光测量体验。简化的工作流程、先进的技术和一系列附件可始终如一地提供您可信赖的高质量结果。
从简单的测量到复杂的调查研究,Evolution 分光光度计都能提供可靠、准确的结果。简单的用户界面会于整个工作流程提示用户进行任务,而完整的解决方案可实现符合法规要求。 
Evolution 紫外-可见分光光度计的特色
我们的下一代 Evolution 紫外-可见分光光度计将可靠、通用的硬件与易于学习、易于使用的 Thermo Scientific Insight Pro 软件相结合。两者相结合将满足您对分析工具的多样化需求。
以基于解决方案的方法直接满足当前需求
可靠的通用硬件
  • 通过固定或可变带宽选项满足您的实验室需求
  • 使用包括为先前 Evolution 型号设计的附件在内的多种附件来满足化学、材料科学或生物采样和测量需求
软件合作伙伴
  • 符合现行 21 CFR 第11部分的要求,包括数据库存储(可选软件)
  • 根据现行的 USP、EP 或 JP 标准进行验证
  • 精简您的简单、复杂和先进例程和工作流程
Evolution 紫外-可见分光光度计选择指南
Evolution 分光光度计纳入高性能光学设计、多功能 Insight Pro 软件包以及可应对较苛刻应用的高质量附件。
选择适合您的仪器
Evolution 紫外-可见分光光度计性能数据
Evolution 紫外-可见分光光度计药典合规性
对于受监管实验室中的紫外-可见分光光度计,需要在安装时和之后的设定时间间隔进行性能验证。具有国际影响力的国家药典为制药行业的各种标准定义了具体的性能水平。
请注意,Evolution One/One Plus 型号符合现行 USP 和 EP 要求,Evolution Pro 型号符合现行 USP、EP 和 JP 要求。
参数使用的标准品药典规格(最严格)
波长精度汞灯USP - 在紫外光范围内 ≤ ± 1 nm,在可见光范围内 ≤ ± 2 nm
JP - 在整个 λ 范围内 ≤ ± 0.3 nm
高氯酸钬溶液USP - 在紫外光范围内 ≤ ± 1 nm,在可见光范围内 ≤ ± 2 nm
钕镨溶液或玻璃USP - 在紫外光范围内 ≤ ± 1 nm,在可见光范围内 ≤ ± 3 nm
JP - 在整个 λ 范围内 ≤ ± 0.5 nm
波长可重复性汞灯JP - 在整个 λ 范围内 ≤ ± 0.2 nm USP - 在整个 λ 范围内 ≤ ± 0.5 nm
高氯酸钬溶液EP/USP - 在整个 λ 范围内 ≤ ± 0.5 nm
钕镨溶液或玻璃JP - 在整个 λ 范围内 ≤ ± 0.2 nm
光度准确性认证的重铬酸钾 (K2Cr2O7)EP - ± 0.010A USP - 在紫外光范围内 ≤ ± 0.010A,在可见光范围内 ≤ ± 0.008A
认证滤光片EP - ≥1.0A,±0.8%A;<1.0A,±0.008ª
JP - 标准透射率值上下限值 ± 1%
中性密度滤光片(仅限可见光)TGA
透射比重复性认证的重铬酸钾 (K2Cr2O7)JP - 用于标准值 ≤ 0.500,平均值 ±0.002;用于标准值 >0.500,±0.004
中性密度滤光片(仅限可见光)JP - 用于标准值 ≤ 0.500,平均值 ±0.002;用于标准值 >0.500,±0.004
杂散光认证的氯化钾(KCl,12g/L)EP - 198 nm 下 > 2.0A (< 1%T)
碘化钾或碘化钠(KI/NaI,10g/L)USP/EP - 220 nm 下 > 3.0A
丙酮USP - 300 nm 下 > 0.7A
亚硝酸盐钠(NaNO2,50g/L)EP- 340 nm 下 > 3.0A
分辨率甲苯正己烷 (0.02%)0.5 SBW 下比率在 25 °C 下 ≥ 2.3
测光线性度认证滤光片JP/EP - 验证透射率的线性度,r2 > 0.999
Evolution 紫外-可见分光光度计订购信息
描述
部件号
Evolution One 紫外-可见分光光度计
840-341400
Evolution One Plus 紫外-可见分光光度计
840-341500
Evolution Pro 紫外-可见分光光度计
840-340200