适用于紫外-可见光测量的 SPECTRONIC 200 分光光度计
支持您的教学目标。Thermo Scientific SPECTRONIC 200 分光光度计是教学和分析实验室中常规测量的标准。SPECTRONIC 200 旨在实现简单、快速的测量,是一款坚固耐用、使用方便的分光光度计,可提供快速、简便的测量和多年无故障的性能。机载软件利用彩色屏幕直观的导航板进行控制,性能超乎想像。
教育分光光度计
SPECTRONIC 200 教学型号* 为教学实验室提供较大价值,与标准型号的硬件和软件功能大致相同,但价格更加经济实惠。有何不同?教学型号不包括可编程分析仪,只提供英语、西班牙语和泰语的本地语言支持,并将数据截断为两个小数位而不是三个。
* 请注意,SPECTRONIC 200 教学型号仅提供给美国和加拿大的分销商。
SPECTRONIC 200 分光光度计功能
  • 智能技术—实时显示和可以对标准方法进行编程的机载软件,无需计算机即可实现全面控制 
  • 简单、坚固耐用并且快速—易于设置、使用、维护和清洁 
  • 明亮的彩色 LCD—可调整至完美角度,便于任何技术人员使用导航板和直观菜单
SPECTRONIC 200 分光光度计性能数据
光学设计
单光束
光谱带宽
≤4 nm
光源
卤钨灯
检测器
2048 像素 CCD
波长
检测范围
340 nm 至 1000 nm
准确度
±2 nm
重复性
±1 nm
数据间隔
1 nm
光度测定
检测范围
-0.3 A 至 2.5 A
结果
ABS、%T、浓度1
准确度
在 0.3 A ±0.01 A 时
在 1.0 A ±0.05 A 时
(在 590 nm 下测量的 SPECTRONIC 标准滤光片)
重复性
±0.3 %T(在 50 %T 下)
杂散光
<0.2%T(带 SPECTRONIC 标准 SRM 400 滤光片)
显示器
可变角度 320 × 240 像素 彩色图形 LCD 7 × 5 cm,对角线 8.6 cm (2.75” × 2”, 3.4”对角线)
键盘
密封触感橡胶
标准特性
样品室
可掀开进行清洁
比色皿架和隔室
自带2个,配备专用隔室
自带比色皿
1 cm 塑料(数量:10)
标准接口
用于连接到远程计算机的 USB-B
用于连接打印机或 USB 存储设备的 USB-A
语言
机载软件使用英语、西班牙语、法语、德语、意大利语、韩语、日语、中文和泰语2
电源要求
100–240 V,50–60 Hz(已自动选择)
尺寸(宽 × 深 × 高)
39 cm × 30 cm × 16 cm
承重
5.2 kg (11.4 lbs)
保修期
1 年
1 标准型号报告数据时精确到三个小数位。教学型号报告数据时精确到两个小数位
2 教学型号仅提供英语、西班牙语和泰语
SPECTRONIC 200 分光光度计订购信息
3 在北美洲仅由授权经销商提供