Thermo Scientific ARL OPTIM'X 波长色散型 X 射线荧光光谱仪(WDXRF) 创新推出 200W功率型号。
ARL OPTIM'X 系列为通用高分辨率波长色散型 X 射线荧光光谱仪WDXRF,可对所有类型的固体和液体材料进行定性和定量分析。此系列还包括一个 50W 的版本。这两款光谱仪均可预配的行业分析包,且无需水冷或外部冷却。
Thermo Scientific™ ARL™ OPTIM'X 波长色散型 X 射线荧光光谱仪(WDXRF) 创新推出 200W功率型号。
ARL OPTIM'X 系列为通用高分辨率波长色散型 X 射线荧光光谱仪WDXRF,可对所有类型的固体和液体材料进行定性和定量分析。此系列还包括一个 50W 的版本。这两款光谱仪均可预配的行业分析包,且无需水冷或外部冷却。
新款200W功率型号的 ARL OPTIM’X 可靠性高,检测限低,分析速度加快 2-3 倍,并可实现较大的样品吞吐量。每台仪器都采用了创新的 SmartGonio™ 测角仪,通过配置可以在顺序式测量中覆盖从氟 (F) 到铀 (U) 的所有元素。对于关键元素或者灵敏度较低的元素(如氟和钠 (Na)),可在 SmartGonio 测角仪旁添加两个固定道,以缩短总测试时间,同时获得最佳的测试性能。
新款200W功率型号的 ARL OPTIM’X 可靠性高,检测限低,分析速度加快 2-3 倍,并可实现较大的样品吞吐量。每台仪器都采用了创新的 Thermo Scientific™ SmartGonio™ 测角仪,通过配置可以在顺序式测量中覆盖从氟 (F) 到铀 (U) 的所有元素。对于关键元素或者灵敏度较低的元素(如氟和钠 (Na)),可在 SmartGonio 测角仪旁添加两个固定道,以缩短总测试时间,同时获得最佳的测试性能。
ARL OPTIM‘X 系列还采用了UCCO(超短距光学耦合)技术,使得仪器性能最高可以达到额定功率的2.5-4倍。光谱室和分光晶体的双重温度控制,确保了测试卓越的稳定性和重复性,符合 ASTM 和 ISO 的法规要求。该款紧凑型仪器可提供稳定的性能,无需进行水冷,同时,强大而易用的 Thermo Scientific OXSAS 软件可支持方便的仪器控制和数据处理。
预配置分析包:
ARL OPTIM'X 系列可以预先配置满足石油工业、水泥厂、冶金和中心实验室独特分析要求的分析包:
- ARL OPTIM'X 硫化物分析仪按 ASTM D2622 标准进行校准,可为重质/轻质燃料以及油品(含量范围从超低含量至百分含量不等)提供快速、可靠的硫含量分析。
- ARL OPTIM'X 水泥分析仪可为水泥行业的原材料和产品提供可靠的主要和次要氧化物分析。
- ARL OPTIM'X 矿渣分析仪可为金属行业的主要和次要氧化物提供常规且精确的样品分析。