Thermo Scientific ARL OPTIM'X 炉渣分析仪采用独一无二的紧凑且可靠的 WDXRF 平台,配备 Thermo Scientific™ SmartGonio 测角仪,可对矿渣和生铁进行分析。这款小巧且强大的仪器配有工厂安装的炉渣校准程序,使用 Jernkontoret 标准。它启动快,便捷易用性,为钢铁实验室分析提供了无与伦比的价值。
• 新:使用 200W X 射线功率获得相当于 500W 的分析性能
• 使用 50W X 射线功率获得相当于 200W 的分析性能
• 高精确度、出色的可重复性和稳定性,符合炉渣分析要求
• 用于常规炉渣分析的预校准整体式解决方案
• 由于操作成本低、可靠性高、所需的辅助设备最少,降低了使用成本
• 可选的多元素固定道可对选定元素进行更快的分析或得到更好的性能
• 创新 UCCO 技术结合 SmartGonio 测角仪,可实现极高灵敏度
炉渣分析需求
炉渣来源于钢铁制造过程的各个阶段,例如高炉、转炉、碱性氧气炉/碱性氧化炼钢 (BOF/BOS)、电弧炉或钢包。
炉渣具有两个作用:它去除了煤矸石,并与液体金属发生交换反应,从而在除去其他杂质元素的同时控制熔体中需要保留的元素的过程。
钢铁实验室分析要求,包括测定炉渣中的 CaO、SiO2、Fe2O3、MgO、Al2O3、K2O、MnO、Cr2O3、TiO2、P2O5、Na2O 和 S。
波长色散 X 射线荧光分析 (WDXRF) 是这类测定的首选技术,因为它能够快速分析,且只需简单的样品准备,样品研磨称粉末后压制成饼状即可分析。
客户评价
电子期刊
欲定期收取我们的最新进展和促销活动信息(关于 OES、XRF、XRD 及相关技术),请订阅电子期刊材料分析师。