Thermo Scientific ARL OPTIM'X 硫元素分析仪采用独一无二的紧凑且可靠的 WDXRF 平台,配置了专用多色仪,适用于重质和轻质燃料以及石油的超低含量硫分析。工厂根据 ASTM D2622 方法,提供了硫元素校准的极快整体解决方案。它启动快,简便易用并具有分析灵活性,为石油化工行业分析人员提供了无与伦比的价值。
产品特点
• 新:使用 200W X 射线功率获得相当于 500W 的分析性能
• 使用 50W X 射线功率获得相当于 200W 的分析性能
• 高精确度、出色的可重复性和稳定性,符合硫元素分析要求
• 用于常规硫元素分析的预校准整体式解决方案
• 由于运行成本低、可靠性高、所需的辅助设备最少,降低了使用成本
• 可选的多元素固定道可对选定元素进行更快的分析或得到更好的性能
• 创新的 UCCO 技术结合 Thermo Scientific™ SmartGonio™ 以实现高灵敏度
硫元素分析需求
随着全球环境法规的不断收紧,对燃料和石油中硫元素含量分析的需求也在不断增加。目前某些国家/地区的燃料含硫标准已经低至 10 ppm,其他国家也紧随其后。要确保加油站中油的硫含量不超过 10 ppm 意味着生产的汽油或柴油的硫含量要更低,约为 4 ppm。
ARL OPTIM'X 硫元素分析仪结构紧凑,功能强大,能够精准地实现上述、甚至更低浓度的元素定量要求。
客户评价
ARL OPTIM'X 在比利时安特卫普 SGS 的应用:快速硫分析和易用性结合而成的完美解决方案
电子期刊
欲定期收取我们的最新进展和促销活动信息(关于 OES、XRF、XRD 及相关技术),请订阅我们的材料科学电子期刊。