基于 Thermo Scientific™ ARL™ OPTIM'X WDXRF 光谱仪,这一结构紧凑且功能强大的仪器产品系列延续了赛默飞世尔科技在波长色散荧光光谱分析方面创新领导者的传统。每一台XRF均附带成熟的预配置解决方案,可针对石油、水泥或矿渣行业以及多功能分析实验室中的样品进行分析,其特点是过程高效、结果精确、重复性高、样品制备快速简单。
索取报价单,赢取赛默飞订制礼品 点击提交
特色的分析包
分析包 | 应用 |
---|---|
ARL OPTIM'X 硫化物分析仪 | 独一无二的结构紧凑、性能可靠的 WDXRF 平台,配置了专用多元素固定道,适用于重质和轻质燃料以及石油的超低含量硫分析 |
ARL OPTIM'X 水泥分析仪 | 独一无二的结构紧凑、性能可靠的 WDXRF 平台,配备 Thermo Scientific™ SmartGonio™ 测角仪,可对生料、熟料和水泥进行分析 |
ARL OPTIM'X 矿渣分析仪 | 独一无二的结构紧凑、性能可靠的 WDXRF 平台,配备 Thermo Scientific™ SmartGonio™ 测角仪,可对矿渣和生铁进行分析 |
产品特点
- 新品推荐:使用 200W X 射线功率获得相当于 500W 的分析性能
- 使用 50W X 射线功率获得相当于 200W 的分析性能
- 使用 OptiQuant 无标样软件包,可分析多种基体中从氟到铀的所有元素
- 即使没有可用的标准样品,也可以分析各种类型的未知样品,包括导电材料和非导电材料。
- 高精度、出色的可重复性和稳定性能够满足各种材料的分析需求
- 由于操作成本低、可靠性高、所需的辅助设备最少,降低了使用维护成本
- 可选的多元素固定道可对选定元素进行更快速的分析、或获得更好的性能
- 创新的 UCCO 技术结合 Thermo Scientific™ SmartGonio™ 测角仪以实现最高灵敏度
客户评价
• 比利时安特卫普 SGS 使用的 ARL OPTIM'X:快速的含硫量分析和易于使用的特点构成了一套完美的解决方案
• NEDSTAAL 将常规质量控制和多功能元素分析融合到一台仪器中:Thermo Scientific ARL OPTIM'X WDXRF 光谱仪
电子期刊
欲定期获取我们的最新进展和促销活动信息(关于 OES、XRF、XRD 及相关技术),请订阅电子期刊材料分析师。